Learn More
Tenak™ Portoir
Code produit 11597214 Tous les produits TENAK Produits
Code produit 11597214 Fournisseur Tenak™ Code fournisseur TE21352
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
congélateur, pour 10 boîtes, hauteur 32 mm, acier inoxydable, avec tige de verrouillage, Tenak
Spécification
Matériau de la hotte Acier inoxydable
À utiliser avec (équipement) Tous les modèles de congélateurs
Comprend Barre de verrouillage pour sécuriser les cryoboîtes
Array 1 x 10
Dimensions (P x l x H) extérieures 140 x 140 x 359 mm
Profondeur (métrique) extérieure 140 mm
Hauteur (métrique) extérieure 359 mm
Largeur (métrique) extérieure 140 mm
Capacité Cryoboîtes (10, 32 mm H)