Description
congélateur, pour 14 boîtes, hauteur 50 mm, acier inoxydable, avec tige de verrouillage, Tenak
Spécification
Spécification
| Matériau de la hotte | Acier inoxydable |
| À utiliser avec (équipement) | Boîtes de taille standard avec séparateurs cellulaires 9 x 9 et 10 x 10 avec un encombrement maximal de 134 x 134 mm |
| Array | 1 x 14 |
| Dimensions (P x l x H) extérieures | 140 x 140 x 775 mm |
| Profondeur (métrique) extérieure | 140 mm |
| Hauteur (métrique) extérieure | 775 mm |
| Largeur (métrique) extérieure | 140 mm |
| Capacité | Cryoboîtes (14, 50 mm H) |