Learn More
Tenak™ Portoir
Code produit 11557234 Tous les produits TENAK Produits
Code produit 11557234 Fournisseur Tenak™ Code fournisseur TE21416
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    81.10€
    68.08€ / 1 pièces
    Économisez 13.02€
    16% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 29-01-2027
congélateur, demi-boîte, pour 12 boîtes de 50 mm de haut, classique, Tenak
Spécification
Matériau de la hotte Acier inoxydable
Array 1 x 12
Dimensions (P x l x H) extérieures 83 x 83 x 665 mm
Profondeur (métrique) extérieure 83 mm
Hauteur (métrique) extérieure 665 mm
Largeur (métrique) extérieure 83 mm
Capacité Cryoboîtes (12, 50 mm H)