Learn More
Marienfeld Superior™ Supports pour 12 lames de microscope
Code produit 10237663
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité de lame:
12
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité de lame Conditionnement
10237663 12 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10237663 Fournisseur Marienfeld Superior™ Code fournisseur 5680007
Expédition estimée: 15-01-2027
Utiliser Marienfeld Superior™ Supports pour la préparation et le séchage de 12 lames de microscope
  • Fabriqué en plexiglas
  • Avec des emplacements numérotés et une zone de marquage
  • Peut contenir jusqu'à 12 lames de microscope de 76 x 26 mm.
Spécification
Capacité de lame 12
Description Porte-lames pour microscope
L’appareil peut contenir Lames
Matériau Plexiglas