Learn More
- Home
- Products
- Agitateurs
- Accessoires pour agitateurs
- Thermo Scientific™ Racks et accessoires pour agitateur résistant au CO2
Thermo Scientific™ Racks et accessoires pour agitateur résistant au CO2
Code produit 15351125 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Adaptateur d’alimentation général
Boîtier de commande
Plateforme d’agitation
Plateforme en caoutchouc
Plateforme universelle
Plateforme à ressorts
Portoir pour tubes coniques ajustables de 15 ml
Portoir pour tubes à essai
Portoir pour tubes à essai fixe
Portoir pour tubes à essai réglable
Prise R.-U.
Prise UE
Rack pour tubes coniques ajustables de 50 ml
Rack à ressorts
Support de microplaques
Support fixe pour tubes coniques
Tapis autocollant
Dimensions (L x l):
140 x 140 mm
158 x 95 mm
18 x 18 in (45,7 x 45,7 cm)
21 x 30 mm
240 x 350 mm
24 x 30 mm
27 x 22 mm
350 x 240 mm
360 x 300 mm
40 x 14 mm
40 x 16 mm
40 x 18 mm
40 x 16 mm
428 x 295 mm
450 x 400 mm
720 x 440 mm
900 x 540 mm
S.O.
Conditionnement:
1 pièce
1 unité
28 product options available for selection
| Code produit | Type de produit | Dimensions (L x l) | Conditionnement |
|---|---|---|---|
| 15351125 | Support de microplaques | S.O. | 1 pièce |
| 15391115 | Portoir pour tubes à essai | 40 x 14 mm | 1 pièce |
| 17594865 | Plateforme d’agitation | 18 x 18 in (45,7 x 45,7 cm) | 1 pièce |
| 30280797 | Portoir pour tubes à essai fixe | 27 x 22 mm | 1 unité |
| 15301125 | Portoir pour tubes à essai | 40 x 16 mm | 1 pièce |
| 30280795 | Portoir pour tubes à essai réglable | 40 x 16 mm | 1 unité |
| 15311125 | Portoir pour tubes à essai | 40 x 14 mm | 1 pièce |
| 30280800 | Portoir pour tubes à essai réglable | 40 x 18 mm | 1 unité |
| 15321125 | Portoir pour tubes à essai | 40 x 16 mm | 1 pièce |
| 30280791 | Portoir pour tubes à essai réglable | 27 x 22 mm | 1 unité |
| 15331125 | Plateforme universelle | 360 x 300 mm | 1 pièce |
| 30280794 | Rack pour tubes coniques ajustables de 50 ml | 21 x 30 mm | 1 unité |
| 15341125 | Plateforme en caoutchouc | S.O. | 1 pièce |
| 30280805 | Rack pour tubes coniques ajustables de 50 ml | 24 x 30 mm | 1 unité |
| 30280798 | Plateforme à ressorts | 900 x 540 mm | 1 unité |
| 15361125 | Rack à ressorts | 240 x 350 mm | 1 pièce |
| 30280790 | Plateforme à ressorts | 720 x 440 mm | 1 unité |
| 15371125 | Tapis autocollant | 140 x 140 mm | 1 pièce |
| 30280793 | Plateforme à ressorts | 350 x 240 mm | 1 unité |
| 15381125 | Boîtier de commande | 158 x 95 mm | 1 pièce |
| 30280801 | Plateforme à ressorts | 450 x 400 mm | 1 unité |
| 15391125 | Adaptateur d’alimentation général | S.O. | 1 pièce |
| 30280788 | Plateforme à ressorts | 428 x 295 mm | 1 unité |
| 30280789 | Support fixe pour tubes coniques | S.O. | 1 unité |
| 30280799 | Rack pour tubes coniques ajustables de 50 ml | S.O. | 1 unité |
| 15301135 | Prise UE | S.O. | 1 pièce |
| 30280802 | Portoir pour tubes coniques ajustables de 15 ml | S.O. | 1 unité |
| 15311135 | Prise R.-U. | S.O. | 1 pièce |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 28 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Code produit
15351125
Fournisseur
Thermo Scientific™
Code fournisseur
88881124
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Descripción
Combinez des accessoires de différentes tailles sur une seule plateforme avec les accessoires flexibles pour agitateur Thermo Scientific™ résistant au CO2.
- Compatible with Thermo Scientific™ CO2 Resistant Shakers, IntelliStack™ Incubator Shakers, and IntelliStack™ CO2 Incubator Shakers.
- Refer to the user manual or brochure for details on the maxinum number of clamps that can fit per platform.
Especificaciones
Especificaciones
| Type de produit | Support de microplaques |
| Dimensions (L x l) | S.O. |
| À utiliser avec (équipement) | Agitateur résistant au CO2 |
| Nbre de positions | 6 |
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?