Learn More
Thermo Scientific™ Rack à accès latéral pour congélateurs Forma™ 900, 7000 Series et TSE / TSD Series, pour modèles de 17.3 et 23 ft3, peut accueillir 22 boîtes de 2 in
Code produit 10072043 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
/boîte
36 microplaques par rack
56 microplaques par rack
84 microplaques par rack
98 microplaques
Boîtes de 3 po (12/rack)
Microplaques
Variable
Éléments généraux du congélateur
Positions:
12 boîtes/rack
15 boîtes/rack
20 boîtes/rack
22 boîtes/rack
36/rack
5
56/rack
77 Plates/Rack
84/rack
98 microplaques avec couvercles, 119 microplaques sans couvercles et 35 puits profonds
9 boîtes/rack
Type de produit:
Rack de congélateur
Rack spécial - Contient 8 compartiments
Rack à accès latéral
Rack à accès latéral (microplaque)
Rack à accès latéral (microplaque / tige de verrouillage)
Rack à accès latéral (réglable)
Racks pour boîtes de2 pouces - Tiroirs coulissants
Racks sur tiroir coulissant
À utiliser avec (équipement):
13 cu . pi
17,3 et 23 pi . capacité de pieds congélateurs verticaux
3 po boîtes
Boîtes 2 in
Boîtes 76 mm (3 in)
Congélateurs armoires d’une capacité de 17.3 et de 23 pieds cubes
Congélateurs armoires d’une capacité de 490 et 650 L (17.3 et de 23 pieds cubes)
Microplaques standard
microplaques standard ou microplaques DeepWell
Tamaño de la unidad:
1 pièce
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacité Positions Type de produit À utiliser avec (équipement) Tamaño de la unidad
10072043 /boîte 5 Racks pour boîtes de2 pouces - Tiroirs coulissants Congélateurs armoires d’une capacité de 17.3 et de 23 pieds cubes 1 pièce
12662725 56 microplaques par rack 56/rack Rack à accès latéral (microplaque) 13 cu . pi 1 pièce
12672725 84 microplaques par rack 84/rack Rack à accès latéral (microplaque) 17,3 et 23 pi . capacité de pieds congélateurs verticaux 1 pièce
10784964 36 microplaques par rack 36/rack Rack à accès latéral (microplaque) 17,3 et 23 pi . capacité de pieds congélateurs verticaux 1 pièce
12938284 Éléments généraux du congélateur 5 Rack spécial - Contient 8 compartiments 13 cu . pi 1 pièce
10225893 Variable 5 Rack de congélateur 17,3 et 23 pi . capacité de pieds congélateurs verticaux 1 pièce
12054128 /boîte 15 boîtes/rack Rack à accès latéral (réglable) 13 cu . pi 1 pièce
10133933 Boîtes de 3 po (12/rack) 12 boîtes/rack Rack à accès latéral (réglable) 17,3 et 23 pi . capacité de pieds congélateurs verticaux 1 pièce
10153693 /boîte 20 boîtes/rack Rack à accès latéral (réglable) Congélateurs armoires d’une capacité de 490 et 650 L (17.3 et de 23 pieds cubes) 1 pièce
10022573 /boîte 22 boîtes/rack Rack à accès latéral (réglable) 17,3 et 23 pi . capacité de pieds congélateurs verticaux 1 pièce
11934257 /boîte 5 Racks pour boîtes de2 pouces - Tiroirs coulissants 13 cu . pi 1 pièce
12622725 /boîte 9 boîtes/rack Racks pour boîtes de2 pouces - Tiroirs coulissants 13 cu . pi 1 pièce
10082043 Boîtes de 3 po (12/rack) 12 boîtes/rack Racks pour boîtes de2 pouces - Tiroirs coulissants 17,3 et 23 pi . capacité de pieds congélateurs verticaux 1 pièce
11349321 /boîte 20 boîtes/rack Racks sur tiroir coulissant Boîtes 2 in 1 pièce
11329291 /boîte 20 boîtes/rack Rack à accès latéral Boîtes 2 in 1 pièce
11339291 /boîte 15 boîtes/rack Rack à accès latéral (réglable) 3 po boîtes 1 pièce
15824314 Microplaques 77 Plates/Rack Rack à accès latéral Microplaques standard 1 pièce
11379311 98 microplaques 98 microplaques avec couvercles, 119 microplaques sans couvercles et 35 puits profonds Rack à accès latéral (microplaque / tige de verrouillage) microplaques standard ou microplaques DeepWell 1 pièce
11339321 /boîte 15 boîtes/rack Racks sur tiroir coulissant Boîtes 76 mm (3 in) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10072043 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 920096
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    353.80€
    282.60€ / 1 pièces
    Économisez 71.20€
    20% de réduction
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Optimisez l’espace de stockage dans votre congélateur à ultra-basse température grâce à ces racks.
Optimisez l’espace de stockage dans votre congélateur à ultra-basse température grâce à ces racks Thermo Scientific™ pour congélateurs Forma™ séries 900, 7000 et séries TSE/TSD. Comprend des racks sur tiroir coulissant, des racks pour boîtes à accès latéral réglable et des racks pour microplaques de formats standard ou DeepWell.
  • Avec racks sur tiroirs coulissants
  • Racks pour boîtes réglables à accès latéral
  • Racks pour microplaques aux formats standard ou DeepWell
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Autoclavable Autoclavable
Couleur Argent
Capacité /boîte
Matériau Stainless Steel
Positions 5
Forme Carré
Empilables Yes
Stérilité Non-sterile
À utiliser avec (équipement) Congélateurs armoires d’une capacité de 17.3 et de 23 pieds cubes
Largeur (impériale) 5,5 in
Hauteur (impériale) 22 pouces
Profondeur (impériale) 11.9 po
Profondeur (métrique) 30.2 cm
Type de produit Racks pour boîtes de2 pouces - Tiroirs coulissants
Étagères 3 niveaux
Hauteur (métrique) 55,9 cm
Largeur (métrique) 14 cm
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.