Learn More
Thermo Scientific™ Rack à accès latéral pour congélateurs Forma™ 900, 7000 Series et TSE / TSD Series, pour modèles de 17.3 et 23 ft3, peut accueillir 22 boîtes de 2 in
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Optimisez l’espace de stockage dans votre congélateur à ultra-basse température grâce à ces racks Thermo Scientific™ pour congélateurs Forma™ séries 900, 7000 et séries TSE/TSD. Comprend des racks sur tiroir coulissant, des racks pour boîtes à accès latéral réglable et des racks pour microplaques de formats standard ou DeepWell.
- La garantie varie selon les pays, contactez-nous pour de plus amples informations.
Spécification
Spécification
| Couleur | Argent |
| Capacité | /boîte |
| Matériau | Stainless Steel |
| Positions | 20 boîtes/rack |
| Forme | Rectangle |
| À utiliser avec (équipement) | Boîtes 2 in |
| Largeur (impériale) | 5,5 in |
| Hauteur (impériale) | 9.5 in |
| Profondeur (impériale) | 26,3 po |
| Profondeur (métrique) | 66.8 cm |
| Afficher plus |