Learn More
Thermo Scientific™ Rack à accès latéral pour congélateurs Forma™ 900, 7000 Series et TSE / TSD Series, pour modèles de 17.3 et 23 ft3, peut accueillir 22 boîtes de 2 in
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Optimisez l’espace de stockage dans votre congélateur à ultra-basse température grâce à ces racks Thermo Scientific™ pour congélateurs Forma™ séries 900, 7000 et séries TSE/TSD. Comprend des racks sur tiroir coulissant, des racks pour boîtes à accès latéral réglable et des racks pour microplaques de formats standard ou DeepWell.
- Avec racks sur tiroirs coulissants
- Racks pour boîtes réglables à accès latéral
- Racks pour microplaques aux formats standard ou DeepWell
Spécification
Spécification
| Couleur | Argent |
| Capacité | 56 microplaques par rack |
| Matériau | Stainless Steel |
| Positions | 56/rack |
| Forme | Carré |
| À utiliser avec (équipement) | 13 cu . pi |
| Largeur (impériale) | 5,5 in |
| Hauteur (impériale) | 11,9 po |
| Profondeur (impériale) | 14,7 po |
| Profondeur (métrique) | 37.3cm |
| Afficher plus |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.