Learn More
Thermo Scientific™ Racks et inserts pour bains à circulation réfrigérés et chauffants
Code produit 10048294 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Insert pour rack
Portoir
Capacité:
100 tubes de 10 mm
13 tubes de 25 mm
20 tubes de 16 mm
39 tubes de 10 mm
60 tubes de 16 mm
8 tubes de 25 mm
Boîtes, plats, sacs, pochettes
Dépend de l’insert (achat séparé)
À utiliser avec (équipement):
Types de bain A25B, A40, S21, S30
Types de bain A5B, A10B, A24B, S49, S19T, S14P, S21P
Types de bains S13, S12T, S15
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Capacité À utiliser avec (équipement) unitSize
10048294 Insert pour rack Dépend de l’insert (achat séparé) Types de bain A5B, A10B, A24B, S49, S19T, S14P, S21P 1 pièce
11620961 Insert pour rack 100 tubes de 10 mm Types de bain A5B, A10B, A24B, S49, S19T, S14P, S21P 1 pièce
11960715 Insert pour rack 60 tubes de 16 mm Types de bain A5B, A10B, A24B, S49, S19T, S14P, S21P 1 pièce
10458434 Portoir Boîtes, plats, sacs, pochettes Types de bain A5B, A10B, A24B, S49, S19T, S14P, S21P 1 pièce
11977274 Portoir Dépend de l’insert (achat séparé) Types de bain A25B, A40, S21, S30 1 pièce
11907284 Insert pour rack 13 tubes de 25 mm Types de bain A25B, A40, S21, S30 -
11917284 Insert pour rack Boîtes, plats, sacs, pochettes Types de bain A25B, A40, S21, S30 2 pièces
11680981 Insert pour rack Dépend de l’insert (achat séparé) Types de bains S13, S12T, S15 1 pièce
11927284 Insert pour rack 39 tubes de 10 mm Types de bains S13, S12T, S15 2 pièces
11668008 Insert pour rack 20 tubes de 16 mm Types de bains S13, S12T, S15 1 pièce
11947284 Insert pour rack 8 tubes de 25 mm Types de bains S13, S12T, S15 2 pièces
11957284 Insert pour rack Boîtes, plats, sacs, pochettes Types de bains S13, S12T, S15 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 10048294 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 1600002
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ces racks et inserts en acier inoxydable prennent en charge une variété de tubes et sont conçus pour être utilisés avec les circulateurs de bains réfrigérés et chauffés Thermo Scientific™.
Ces racks et inserts en acier inoxydable prennent en charge une variété de tubes et sont conçus pour être utilisés avec les circulateurs de bains réfrigérés et chauffés Thermo Scientific™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Types de bain A5B, A10B, A24B, S49, S19T, S14P, S21P
Type Insert pour rack
Capacité Dépend de l’insert (achat séparé)
Matériau Acier inoxydable