Learn More
Thermo Scientific™ Racks CryoMed™
Code produit 15425204 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Capacité:
10 boîtes (pour le sang de cordon, modèle 4000610)
161 ampoules de 1,2 ml / 2 ml
161 ampoules de 4 ml / 5 ml
162 tiges, 5 à 6 ampoules / tige
40 paillettes de 0,25/0,5 ml
48 sachets de conservation de peau (2 étages)
76 ampoules de 1,2 ml / 2 ml
76 ampoules de 4 ml / 5 ml
77 tiges
Cinq racks Cryo de 1,2 ml / 2 ml (grands)
Cinq racks Cryo de 1,2 ml / 2 ml (petits)
Réglable, 10 positions
Trois racks Cryo de 4 ml / 5 ml (grands)
Trois racks Cryo de 4 ml / 5 ml (petits)
Type:
Rack de congélation pour canes
Rack pour boîtes
Rack pour paillettes
Rack pour tissus cutanés
Rack pour tubes (grands)
Rack pour tubes (petits)
Support de rack pour tubes
Conditionnement:
1 pièce
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Type unitSize
15425204 Réglable, 10 positions Rack pour boîtes 1 pièce
11736629 40 paillettes de 0,25/0,5 ml Rack pour paillettes 1 pièce
11726499 162 tiges, 5 à 6 ampoules / tige Rack de congélation pour canes 1 pièce
10265034 48 sachets de conservation de peau (2 étages) Rack pour tissus cutanés 1 pièce
12770348 10 boîtes (pour le sang de cordon, modèle 4000610) Rack pour boîtes 1 pièce
11796489 77 tiges Rack de congélation pour canes 1 pièce
10633575 76 ampoules de 1,2 ml / 2 ml Rack pour tubes (petits) 1 pièce
10040524 Cinq racks Cryo de 1,2 ml / 2 ml (petits) Support de rack pour tubes -
10365954 161 ampoules de 1,2 ml / 2 ml Rack pour tubes (grands) 1 pièce
10244604 Cinq racks Cryo de 1,2 ml / 2 ml (grands) Support de rack pour tubes 1 pièce
11794898 76 ampoules de 4 ml / 5 ml Rack pour tubes (petits) 1 pièce
11704908 Trois racks Cryo de 4 ml / 5 ml (petits) Support de rack pour tubes 1 pièce
11714908 161 ampoules de 4 ml / 5 ml Rack pour tubes (grands) 1 pièce
11724908 Trois racks Cryo de 4 ml / 5 ml (grands) Support de rack pour tubes 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Code produit 15425204 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 185089
Destinés à être utilisés avec les congélateurs Thermo Scientific™ CryoMed™.
Destinés à être utilisés avec les congélateurs Thermo Scientific™ CryoMed™.
  • La garantie varie selon les pays, contactez-nous pour de plus amples informations.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description 10 positions , réglable
À utiliser avec (équipement) Compatible avec tous les congélateurs CryoMed
Capacité Réglable, 10 positions
Type Rack pour boîtes