Learn More
Raclopride-d5 Hydrochloride, TRC
Code produit 30427113
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30427113 1 mg
30410749 10 mg
30421771 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30427113 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCR0708021MG
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1217623-85-2
Formule moléculaire C15H15D5Cl2N2O3 • HCl
Poids moléculaire (g/mol) 352.273646
Synonyme 3,5-Dichloro-N-[[(2S)-1-(ethyl-d5)-2-pyrrolidinyl]methyl]-2-hydroxy-6-methoxybenzamide Hydrochloride, (-)-Raclopride-d5 Hydrochloride, FLA 870-d5
Nom IUPAC 3,5-dichloro-2-hydroxy-6-methoxy-N-[[(2S)-1-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)pyrrolidin-2-yl]methyl]benzamide;hydrochloride
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])N1CCC[C@H]1CNC(=O)C2=C(C(=CC(=C2OC)Cl)Cl)O.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Raclopride-d5 Hydrochloride
Quantité 1 mg
Formule InChI InChI=1S/C15H20Cl2N2O3.ClH/c1-3-19-6-4-5-9(19)8-18-15(21)12-13(20)10(16)7-11(17)14(12)22-2;/h7,9,20H,3-6,8H2,1-2H3,(H,18,21);1H/t9-;/m0./s1/i1D3,3D2;
Poids de la formule 387.0932