Learn More
Radafaxine hydrochloride, MedChemExpress
Code produit 16477408
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16477408 10 mg
16439887 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16477408 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY17590
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
MedChemExpress Radafaxine hydrochloride (GW-353162A) is a DAT (dopamine transporter) and NET(norepinephrine transporter) transporters inhibitor, and nAChR family modulator.
Radafaxine hydrochloride (GW-353162A) is a DAT (dopamine transporter) and NET(norepinephrine transporter) transporters inhibitor, and nAChR family modulator.
Spécification
Nom chimique ou matériau Radafaxine hydrochloride
Forme physique Solid
CAS 106083-71-0
Couleur Blanc
Quantité 10 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C13H19Cl2NO2
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Synonyme GW-353162A BW-306U
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 38 mg/mL (130.05 mM) ∣H2O : 33.33 mg/mL (114.07 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@]1(C2=CC=CC(Cl)=C2)[C@H](C)NC(C)(C)CO1.[H]Cl
Poids moléculaire (g/mol) 292.2
Poids de la formule 292.2
Pourcentage de pureté 99.88%
Qualité Research