Learn More
Thermo Scientific™ Moniteur de contamination Alpha-Beta RadEye™ AB100
Code produit 11950737 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Sac de transport à coque rigide
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend
11950737 Sac de transport à coque rigide
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11950737 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 4250683
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Détectez rapidement la contamination radioactive alpha et bêta dans les centrales nucléaires, les hôpitaux, les centres médicaux, ainsi que les applications de sécurité et de premiers secours.
La surveillance quotidienne de l’exposition aux rayonnements est une procédure réglementaire standard dans les hôpitaux, les installations nucléaires, les installations militaires et de défense civile et d’autres industries qui travaillent avec des sources de rayonnements. Protégez vos employés et garantissez un environnement de travail sécurisé grâce à l’appareil de surveillance de la contamination par rayonnements alpha et bêta Thermo Scientific™ RadEye™ AB100. L’appareil RadEye AB100 détecte la contamination de surface alpha/bêta dans différents d’environnements utilisant des modes de fonctionnement polyvalents, de sorte que les employés ne risquent jamais de dépasser les limites d’exposition.
Detecteur Alpha et Beta. Livré avec malette de transport.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Détecteur de scintillation à distinction alpha/bêta de 100 cm2 RadEye AB100 incluant un boîtier de transport rigide
Hauteur (impériale) 7,1 in
Temps de réponse Réponse gamma, env 40 s-1 /(µSv/h) 0,4 s-1 /(µR/h)
Efficacité Émissions par surface : Am-241 : 36 % (a)Co-60 : 23 % (ß)Sr/Y-90 : 49 % (ß)
Type de détecteur Scintillateur double phosphore
Largeur (métrique) 10 cm
Poids (métrique) 0,9 kg
À utiliser avec (application) Brigades de défense civile / d’incendie, hôpitaux, industrie nucléaire et secteur pharmaceutique
Profondeur (métrique) 35,5 cm
Largeur (impériale) 4 in
Autonomie de la batterie > 1 000 heures sur deux batteries C.
Poids (impériale) ∼2 lb.
Comprend Sac de transport à coque rigide
Profondeur (impériale) 14 in
Hauteur (métrique) 18 cm