Learn More
Thermo Scientific™ Radiamètre polyvalent RadEye20 B20 et B20-ER
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Caractérisez rapidement la contamination de surfaces mixtes par des rayonnements gamma, rayonnements X, rayonnements alpha et rayonnements bêta grâce aux compteurs de radiation avec mesure du débit de dose.
Les secouristes ont besoin d’identifier rapidement la contamination de surfaces radioactives mixtes dans les installations et sur le terrain. Les compteurs de radiation multifonction Thermo Scientific™ RadEye™ B20 et B20-ER sont des outils simples, robustes et fiables permettant la mesure de la contamination et du débit de dose afin de caractériser les rayons alpha, bêta, gamma et X. Les compteurs de radiation multifonction RadEye B20 et B20-ER fournissent une solution portative et sur le terrain pour le personnel de la sécurité nationale, les pompiers, les intervenants d’urgence, les organismes qui participent à des projets de décontamination et de démantèlement, ainsi que les employés hospitaliers et de l’industrie pharmaceutique.
Les compteurs de radiation multifonction RadEye B20 et B20-ER offrent des résultats cohérents et fiables dans toute application nécessitant des études radiologiques sur des surfaces planes. Le modèle B20 est destiné aux mesures normales. Le modèle B20-ER est destiné aux mesures de plages élevées.
- Léger (300 g), excellente préhension avec et sans gants.
- Conception robuste et compacte, cache de protection en caoutchouc épais
- Faible coût de possession grâce aux > 500 heures d’autonomie avec 2 batteries AAA – des batteries NiMH rechargeables peuvent être utilisées.
- L’interface utilisateur à menus permet un faible coût de formation et une familiarisation immédiate.
- Très grande mémoire interne des données à la fois pour une mise à l’échelle des résultats et l’enregistrement des données en continu
- Affichage LCD rétro-éclairé lumineux Messages en texte clair et plusieurs langues au choix
- Adaptation facile à différentes tâches via la configuration, l’étalonnage et la sélection des unités de mesure par le superviseur
- Modes de fonctionnement polyvalents :
Mesureur / minuteur avec comptage prédéfini et temps de préréglage pour mesurer les échantillons.
Mode radiamètre continu pour le fonctionnement du frisker.
Mode débit de dose.
- Signal sonore : impulsion unique ou mode de sourdine proportionnel au taux de comptage
- Sortie sonore sur écouteurs pour une utilisation en environnement bruyant.
- Interface PC IR ou Bluetooth™ en option
- Logiciel Windows™ avancé disponible en option.
Spécification
Spécification
| Description | Radiamètre multi-usages RadEye B20 |
| Dimensions (L x l x H) | 5,2 x 2,8 x 5,2 in (13 x 7 x 13 cm) |
| Diamètre (impériale) de la fenêtre | 1,7 in |
| Gamme d’énergie | 17 keV à 1,3 MeV avec filtre de l’énergie gamma |
| Type de batterie | 2 AAA |
| Type de produit | Compteur de radiation |
| Plages de mesure | Contamination B-20 : 0 à 10 kcps ; B20ER : 0 à 500 kcps |
| Hauteur (impériale) | 5,2 in |
| Longueur (impériale) | 5,2 in |
| Efficacité | Efficacité 2p (réf. au diamètre de 50 mm sans gaine en caoutchouc) : Am-241 ; Co-60 : 25 % ; Sr/Y-90 : 36 % ; C-14 : 19% |
| Afficher plus |