Learn More
Thermo Scientific™ Débitmètres de dose personnels RadEye™ série G
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Surveillez continuellement votre exposition aux rayonnements dans toute urgence nucléaire ou radiologique. Les détecteurs personnels de rayonnements Thermo Scientific™ RadEye™ G Series fournissent des mesures des rayonnements gamma et des débits de dose rapides et fiables aux premiers secours. Ces compteurs Geiger portables et légers détectent et mesurent les rayons gamma à très faible énergie ; le moindre changement dans les taux de rayonnement est affiché immédiatement et les fluctuations coïncidentes sont supprimées. Pour les équipes spécialisées dans les matières dangereuses qui examinent les atmosphères potentiellement explosives, les modèles RadEye G de sécurité intrinsèque répondent aux normes ATEX les plus récentes.
- L’interface à menus peut être optimisée pour l’application
- Grand écran clair et rétroéclairé pour des lectures sans erreur
- Versions haut de gamme pour des niveaux de retour élevés jusqu’à 300 R/h (3 Sv/h)
- Versions à sécurité intrinsèque pour les environnements potentiellement explosifs
- Grand tube GM à énergie compensée pour une mesure précise du débit de dose des rayons gamma et des rayons X.
- Haute sensibilité aux rayonnements gamma à faible énergie dans les environnements difficiles
- Conception durable résistante aux chocs
- Fonctionnement pendant 900 heures avec 2 piles AAA
- L’affichage LED lumineux permet un fonctionnement dans la fumée et l’obscurité
- Un bouton de chaleur et quatre boutons avancés – sortie de relai d’alarme facile à utiliser – pour application de surveillance de zone
- Conçu pour dépasser la norme ANSI N42,33
- Sécurité intrinsèque, certifié ATEX
- L’analyse des données peut être effectuée par un logiciel de PC Windows™ en option et un périphérique de lecture joint
Spécification
Spécification
| Description | Radeye GF-10 avec étiquette jaune |
| Dimensions (L x l x H) | 3,78 x 1,25 x 2,4 in (9,6 x 3,1 x 6,1 cm) |
| Degré de protection | IP 65 conforme à la norme EN 60529 |
| Gamme d’énergie | 50 keV à 3 MeV conformément à la norme CEI60846 -1 (y compris la dépendance angulaire) |
| Type de batterie | 2 AAA |
| Type de produit | Détecteur personnel d’irradiations |
| Plages de mesure | 5 µSv/h à 3 Sv/h [500 µrem/h - 300 rem/h] |
| Type de détecteur | Tube Geiger-Mueller compensé en énergie |
| Seuil hors limites | Jusqu’à 10 Sv/h |
| Taux de comptage | Pour Cs-137 (662 keV) : 0,13 cps parμSv/h |
| Afficher plus |