Learn More
Thermo Scientific™ Débitmètres de dose personnels RadEye™ série G
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Surveillez continuellement votre exposition aux rayonnements dans toute urgence nucléaire ou radiologique. Les détecteurs personnels de rayonnements Thermo Scientific™ RadEye™ G Series fournissent des mesures des rayonnements gamma et des débits de dose rapides et fiables aux premiers secours. Ces compteurs Geiger portables et légers détectent et mesurent les rayons gamma à très faible énergie ; le moindre changement dans les taux de rayonnement est affiché immédiatement et les fluctuations coïncidentes sont supprimées. Pour les équipes spécialisées dans les matières dangereuses qui examinent les atmosphères potentiellement explosives, les modèles RadEye G de sécurité intrinsèque répondent aux normes ATEX les plus récentes.
La série RadEye G Ex de détecteurs de rayonnements personnels comprend quatre versions de dispositifs portatifs à sécurité intrinsèque pour les mesures de rayons gamma et de débit de dose pour une utilisation dans et autour des zones dangereuses.
- Mesures efficaces et fiables de la dose et du débit de dose.
- Sécurité intrinsèque selon les normes ATEX.
- Grand écran clair et rétroéclairé pour des lectures sans erreur.
- Solide et fiable.
- Léger, seulement 160 g (5,6 oz).
- Technologie à faible consommation.
Recommandé dans les cas suivants :
- Services d’urgence
- Pompiers
- Équipes d’intervention en présence de matières dangereuses
- Emplacements présentant un risque d’explosion
- Raffineries
- Plates-formes pétrolières
Specifications
Specifications
| Classification ATEX | II 2G Ex ia IIB T4 IBExU10ATEX1096 |
| Description | RadEye G-10-Ex avec étiquette orange |
| Dimensions (L x l x H) | 3,78 x 1,25 x 2,4 in (9,6 x 3,1 x 6,1 cm) |
| Degré de protection | IP 65 conforme à la norme EN 60529 |
| Gamme d’énergie | 50 keV à 3 MeV conformément à la norme CEI - 60846-1 (y compris la dépendance angulaire) |
| Type de batterie | 2 AAA |
| Type de produit | Détecteur personnel d’irradiations |
| Plages de mesure | 0,5 µSv/h à 100 mSv/h [50 µrem/h - 10 rem/h] |
| Type de détecteur | Tube Geiger-Mueller compensé en énergie |
| Seuil hors limites | Jusqu’à 10 Sv/h |
| Show More |