Learn More
Thermo Scientific™ Instruments de mesure des rayons X et gamma RadEye™ G20-10 et G20-ER10
Code produit 11960737 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Limite de débit de dose:
100 mSv/h (10 Rem/h)
2 mSv/h (200 mRem/h)
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Limite de débit de dose unitSize
11960737 2 mSv/h (200 mRem/h) 1 pièce
12895973 100 mSv/h (10 Rem/h) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11960737 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 4250687
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Protégez le personnel de médecine nucléaire et les employés des installations nucléaires grâce aux radiamètres gamma pour la surveillance continue des champs de rayonnements ionisants externes ou ambiants.
Tout personnel de médecine nucléaire qui travaille avec des isotopes médicaux ou dans des installations qui ont recours aux radiations doit en permanence surveiller le risque d’exposition. Protégez vos employés et respectez les normes de sécurité professionnelles grâce aux radiamètres de rayons X et gamma Thermo Scientific™ RadEye G20-10 et G20-ER10. Ces compteurs Geiger légers et compacts conviennent à la mesure de dose équivalente ambiante et de débit de dose, avec une courbe de réponse d’énergie plane de 17 keV à 1,3 MeV en fonction de la dose équivalente ambiante H*(10). Le modèle RadEye G20-ER10 couvre toute la plage de débits de dose allant du bruit de fond à 100 mSv/h.
Les radiamètres de rayons X et gamma RadEye G20-10 / G20-ER10 pour la mesure de dose équivalente ambiante et de débit de dose sont des compteurs Geiger adaptés au personnel de l’industrie nucléaire ainsi qu’à la défense civile, aux brigades de pompiers et aux employés des hôpitaux et de l’industrie pharmaceutique qui utilisent des équipements émettant des radiations.
  • Réponse rapide, même en dessous de 1 µSv/h.
  • Conception robuste et compacte avec couvercle de protection épais en caoutchouc.
  • Interface utilisateur organisée par menus pour un faible coût de formation et une familiarisation immédiate.
  • Très grande mémoire interne des données à la fois pour une mise à l’échelle des résultats et l’enregistrement des données en continu
  • Écran LCD rétroéclairé lumineux avec un affichage en texte clair dans plusieurs langues.
  • Signal sonore : impulsion unique ou mode de sourdine proportionnel au taux de comptage
  • Sortie sonore sur écouteurs pour une utilisation en environnement bruyant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Sensibilité 0,01 μSv/h à 2 mSv/h
Certifications/Conformité Conçu pour respecter et dépasser la norme CEI 60846-1.
Description Radiamètre et gammamètre RadEye G20-10, limite de dose maximum : 2 mSv/h
Gamme d’énergie 17 keV à 3 MeV (± 30 %) ; 17 keV à 3,0 MeV conformément à la norme CEI 60846-1 (2009)
Type d’affichage LCD rétroéclairé
Type de batterie 2 AAA
Type de produit Compteur de radiation
Plages de mesure 0,01 μSv/h à 2 mSv/h
Température de fonctionnement (métrique) −20°C à +50°C
Hauteur (impériale) 5,12 in
Température de fonctionnement (impériale) -4°F à 122°F
Temps de réponse Environ 4 cps par µSv/h
Type de détecteur Tube GM Pancake avec filtre multi-éléments
Linéarité +/- 10 % dans la plage de mesures
Largeur (métrique) 6,7 cm
Poids (métrique) 0,3 kg
À utiliser avec (application) Brigades de défense civile / d’incendie, hôpitaux, industrie nucléaire et secteur pharmaceutique
Type de radiation Rayons gamma, rayons X
Unités Sv/h, rem/h
Profondeur (métrique) 62 mm
Largeur (impériale) 2,64 in
Autonomie de la batterie > 500 h.s sur deux piles AAA
Limite de débit de dose 2 mSv/h (200 mRem/h)
Poids (impériale) 0,66 lb
Profondeur (impériale) 2,44 in
Hauteur (métrique) 13 cm