Learn More
Thermo Scientific™ RadEye SPRD and SPRD-ER Personal Radiation Detector
Code produit 16883836 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
Détecteur personnel de rayonnements RadEye SPRD-ER
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Conditionnement
16883836 Détecteur personnel de rayonnements RadEye SPRD-ER 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16883836 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 4250825
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Experience extremely high radiation dose rate measurement and accuracy with the Thermo Scientific™ RadEye™ SPRD-ER Personal Radiation Detector.
Respond quickly and decisively to real radiation threats with the new standard in detection and interdiction of illicit radiation. The Thermo Scientific™ RadEye™ SPRD and SPRD-ER Personal Radiation Detectors are handheld radiation monitors that offer a unique combination of detector sensitivity and intelligent alarming to help ensure detection in the most challenging applications while eliminating nuisance alarms. Additionally, the RadEye SPRD and SPRD-ER radiation detectors identify and categorizes specific types of radiation or radioactive material, and can be configured to support your missions or user skills.
By providing significant detector sensitivity for search and find, combined with accurate high dose rate radiation measurement, the RadEye SPRD-ER is a suitable instrument for all users and may be the only radiation detector you need.
Garantie de sécurité : mesure et précision du débit de dose extrêmement élevées
  • Des capacités de mesure de débit de dose extrêmement élevées de ≤ 1 000 R/h (< 10 Sv/h) facilitent le travail des utilisateurs disposant d’une unité pour les missions de recherche, d’identification des rayonnements et d’intervention.
  • Précision sans précédent du débit de dose sur l’ensemble du spectre de 20 keV – 3 MeV
  • Une nouvelle alarme hautement sensible pour le gamma artificiel (S-Alarm) offre une sensibilité supplémentaire dans la plage de 90 à 450 keV pour une détection efficace des matériaux SNM
  • La stabilisation du gain du détecteur sans source améliore la sélectivité et la précision de l’identification des rayonnements sur l’ensemble du spectre dans diverses conditions environnementales.
Rester en mission : détecter les rayonnements à de plus grandes distances
  • Le NBR avancé identifie le rayonnement artificiel tout en minimisant les fausses alarmes
Répondre rapidement : discrimination plus rapide et décision sur les menaces potentielles
  • (SNM, Industriel) et sources non menacées (médicales ou naturelles)
  • Indication de neutrons via une analyse gamma rapide et éprouvée
Déploiement sans effort
  • Possibilité d’identification simplifiée pour les utilisateurs débutants ou expérimentés
  • Modes de fonctionnement multiples, facilement configurés pour s’aligner de manière optimale avec les procédures de détection des rayonnements
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Plage de débit de dose faible : Entièrement conforme à la norme ANSI N42.32 PRD ; entièrement conforme à la norme ANSI N42.48 SPRD
Plage de débit de dose élevée : ANSI N42.33 pour détecteur de débit de dose à plage élevée
CEI 60846-1 pour détecteur de débit de dose à plage élevée
Description Détecteur personnel de rayonnements RadEye SPRD-ER
Dimensions (L x l x H) 4,1 x 2,6 x 1,6 po (avec manchon de protection en caoutchouc)
Gamme d’énergie Plage d’énergie spectroscopique, faible débit de dose / recherche / détecteur ID : 20 keV - 3 MeV
Détecteur à débit de dose élevé : 58 keV à 6 MeV
Durée d’identification type à 1 µSv/h (100 µR/h), Faible débit de dose / recherche / détecteur ID : < 3 min
Type de batterie 2 x piles alcalines AAA ou NiMH
Température de fonctionnement (métrique) −20°C à +50°C
Communications Sans fil : Bluetooth 4.0 (option)
Câblé : USB vers IR
Température de fonctionnement (impériale) -4°F à +122°F
Matériau Faible débit de dose / recherche / détecteur ID : CsI(Tl)
Détecteur de débit de dose élevé : PVT
Vérification et réglage rapides du gain Faible débit de dose / Recherche / Détecteur ID : Adaptateur de test au lutécium (< 10 nCi Lu-176)
Rejet du rayonnement naturel Faible débit de dose / recherche / détecteur ID : Algorithmes avancés
Type de détecteur 1 Low Dose Rate Detector, 1 High Dose Rate Detector
Stabilisation continue du gain Faible débit de dose / Recherche / Détecteur ID : Algorithme spectral sans source
Poids (métrique) 0,195 kg (avec batteries et manchon en caoutchouc)
Distance de chute sur le béton 1,5 m sur béton (avec manchon en caoutchouc)
Résolution (662 keV) 7.5%
Type de radiation Rayons gamma et rayons X plus neutrons via gamma rapide
Autonomie de la batterie > 170 heures (Alcaline)
Poids (impériale) 0,429 lb (avec batteries et manchon en caoutchouc)
Détection et vérification des neutrons Faible débit de dose / Recherche / Détecteur ID : Analyse gamma rapide
Gamme de dose Détecteur de débit de dose faible / recherche / détecteur ID : 10 nSv/h - 250 µSv/h (1 µR/h - 25 mR/h)
Détecteur de débit de dose élevé : 250 µSv/h - 10 Sv/h (25 mR/h - 1 000 R/h)
Sensibilité (662 keV)
Faible débit de dose / recherche / détecteur ID : 200 cps par µSv/h
Détecteur de débit de dose élevé : 25 cps par mSv/h (0,25 cps par mR/h)