Learn More
Thermo Scientific RadEye™ SPRD-GN Spectroscopic Personal Radiation Detector
Code produit 18860416 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
Détecteur personnel de rayonnements SPRD-GN RadEye
Kit de détecteur personnel de rayonnements spectroscopique SPRD-GN RadEye
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Conditionnement
18860416 Kit de détecteur personnel de rayonnements spectroscopique SPRD-GN RadEye 1 pièce
16680584 Détecteur personnel de rayonnements SPRD-GN RadEye 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 18860416 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 4250813
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Change the game in gamma and neutron radiation detection with the Thermo Scientific™ RadEye™ SPRD-GN Personal Radiation Detector
Get RIID capability in the palm of your hand. The Thermo Scientific™ RadEye™ SPRD-GN Personal Radiation Detector is the first pager-sized PRD that significantly exceeds the original ANSI N42-48 2008 standards for neutron alarms. With outstanding neutron performance and reliable gamma IDs, the RadEye SPRD-GN Personal Radiation Detector may be the only radiation detection tool you will need.
  • Unprecedented size for gamma detection, gamma ID, and neutron detection
  • Single detector enables less complex design, superior field reliability, and reduced size & weight
  • Neutron alarms in <2 seconds and low false alarms exceeding ANSI specifications as well as lithium and He-3 based units
  • Patent pending source-less routines for ID stabilization and outstanding neutron sensitivity
  • Advanced NBR identifies artificial radiation while minimizing false alarms
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Kit de détecteur personnel de rayonnements spectroscopique SPRD-GN RadEye
Comprend RadEye SPRD-GN, software, Holster, Lutetium test adapter, desktop holder, USB data cable, spare batteries, and rugged storage and carry case.