Learn More
Fisherbrand™ Boîtes de stockage anti-rayons gamma
Code produit 12397197 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
7 x 15 x 12 cm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) unitSize
12397197 7 x 15 x 12 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12397197
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les boîtes de stockage Cleaver Scientific à la conception unique sont fabriquées avec des couvercles à charnière et peuvent accueillir des inserts interchangeables pour microtubes, tubes à centrifuger, flacons à scintillation, flacons universels, cryotubes et tubes Falcon. Solution idéale pour le stockage à court terme de déchets radioactifs ou de radio-isotopes
  • Pour le stockage et le transport de l’acrylique solide pour des tubes de 24 x 1,5 ml et 15 x 0,5 ml, 150 mm x 120 mm x 70 mm externe Fisherbrand
  • Les boîtes de stockage Cleaver Scientific sont fabriquées avec des couvercles à charnière et peuvent accueillir des inserts interchangeables pour microtubes, tubes à centrifuger, flacons à scintillation, flacons universels, cryotubes et tubes Falcon
  • Notre gamme de bacs à socle et de paillasse avec pieds antidérapants et couvercles à charnière est également disponible, c’est une solution idéale pour le stockage à court terme de déchets radioactifs ou de radio-isotopes
  • Les bacs de stockage Beta et Gamma sont disponibles en cinq tailles et les deux plus grands modèles de bacs sont équipés de roues pour un transport facile
  • Des sacs à cordon à usage intensif en option sont également disponibles
  • Bloc de stockage/transport anti-rayonnement gamma (7 x 15 x 12 cm)
Spécification
Dimensions (L x l x H) 7 x 15 x 12 cm
Comprend Des sacs à cordon à usage intensif en option sont également disponibles
Type de produit Boîtes de stockage pour matériaux présentant un danger et un risque de rayonnement