Learn More
Fisherbrand™ Armoires scientifique anti-rayonnement gamma
Code produit 12397137 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
49 x 55 x 37 cm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Conditionnement
12397137 49 x 55 x 37 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12397137
Expédition estimée: 08-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les armoires Cleaver Scientific à la conception unique offrent une zone pratique dotée d’une protection complète pour réaliser des travaux avec des isotopes émettant des rayons bêta et gamma.
  • Deux compartiments isolés, chacun avec sa propre charnière ; chaque compartiment possède un insert amovible de 125 mm x 85 mm x 95 mm. Fisherbrand
  • Cleaver Scientific Les armoires offrent un espace pratique pour travailler avec des isotopes émetteurs bêta et gamma, avec une protection complète.
  • Les dimensions de chaque armoire (49 x 55 x 37 cm) offrent une grande surface de travail sans gêner la vision, que ce soit en position debout ou assise.
  • Les services peuvent également être utilisés à l’intérieur de l’armoire via un port à l’arrière
  • Le panneau arrière est doté d’un porte-pipettes pour maintenir la surface de travail propre
  • L’unité peut stocker des matières radioactives lorsque les portes à charnière sont fermées
  • Ces armoires sont compatibles avec les plateaux de 68 x 54 cm, CSR-TY4, CSR-
  • TW4 et CSRTO4
  • Grand espace de travail ergonomique, possibilité d’être entièrement fermé, protection des utilisateurs environnants
Spécification
Dimensions (L x l x H) 49 x 55 x 37 cm
Type de produit Armoires scientifiques anti-rayonnement gamma