Learn More
Fisherbrand™ Récipients de sécurité anti-rayonnement bêta
Code produit 12387137 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
490 x 550 x 370 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Conditionnement
12387137 490 x 550 x 370 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12387137
Expédition estimée: 24-03-2027
Doté d’un espace de travail ergonomique considérable et d’une position assise ou debout pour des vues non obstruées ; ces armoires uniques Cleaver Scientific offrent un espace pratique pour effectuer des travaux avec des isotopes émetteurs bêta et gamma avec une protection complète.
  • Cleaver Scientific Les armoires offrent un espace pratique pour travailler avec des isotopes émetteurs bêta et gamma, avec une protection complète.
  • Chaque armoire de travail, de dimensions 49 x 55 x 37 cm, offre une large surface de travail sans gêner la vision, que ce soit en position debout ou assise.
  • Les services peuvent également être utilisés à l’intérieur de l’armoire via un port à l’arrière
  • Le panneau arrière est doté d’un porte-pipettes pour maintenir la surface de travail propre
  • L’unité peut stocker des matières radioactives lorsque les portes à charnière sont fermées
  • Ces armoires sont compatibles avec les plateaux de 68 x 54 cm, CSR-TY4, CSR-TW4 et CSR-TO4.
  • Espace de travail ergonomique spacieux, possibilité d'être entièrement fermé, position assise ou debout pour une vue dégagée, protection complète de l'utilisateur
Spécification
Dimensions (L x l x H) 490 x 550 x 370 mm
À utiliser avec (application) Isotopes émettant des rayons bêta et gamma
Type de produit Conteneurs de protection contre les rayonnements