Learn More
Thermo Scientific™ RadEye PRD4 and PRD-ER4 Personal Radiation Detector
Code produit 17235506 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de détecteur:
1 détecteur de débit de dose faible, 1 détecteur de débit de dose élevé
Description:
Détection personnelle de poche PRD-ER4
Kit pour véhicule PRD-ER4
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de détecteur Description Conditionnement
17235506 1 détecteur de débit de dose faible, 1 détecteur de débit de dose élevé Détection personnelle de poche PRD-ER4 1 pièce
17738408 1 détecteur de débit de dose faible, 1 détecteur de débit de dose élevé Kit pour véhicule PRD-ER4 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17235506 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 425067127
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Thermo Scientific™ RadEye™ PRD4 and PRD-ER4 Personal Radiation Detectors help users detect real radiation threats with high sensitivity while minimizing nuisance alarms that slow screening, response, and decision-making.
Thermo Scientific™ RadEye™ PRD4 and Thermo Scientific™ RadEye™ PRD-ER4 Personal Radiation Detectors help security, emergency response, and radiation safety teams screen people, vehicles, facilities, and materials with high sensitivity, fewer nuisance alarms, and greater confidence in the field. The RadEye PRD4 detector is used for basic screening and interdiction, whereas the RadEye PRD-ER4 detector extends PRD-style screening to higher dose-rate operation capability. Built with natural background rejection (NBR) technology, both the RadEye PRD4 and RadEye PRD-ER4 detectors help distinguish artificial radiation from naturally occurring radioactive material (NORM), thereby reducing time spent adjudicating alarms and improving screening throughput. For missions requiring an added layer of threat awareness, the RadEye PRD4 detector also provides neutron indication capability.
The RadyEye PRD and PRD-ER4 Personal Radiation Detectors enable accurate dose rate measurements across the broader gamma spectrum, providing a greater assurance of personal safety. The neutron indication capability of the RadEye PRD provides an additional layer of detection critical to determining the level of radiation threat.
  • Efficiency in the field
  • Larger display
  • Neutron indication capability
  • 25% improved sensitivity over previous model
  • Linear high dose rate detector Easy information, smarter decisions
  • No retraining or relearning for infrequent users
  • Get results automatically, without the need to press buttons
  • Quickly guides you through next steps after an alarm
  • Simple 4 button design
  • Comprehensive data neatly organized and presented on screen Rugged and practical
  • Can be worn in holster or standard service belt
  • Small and lightweight
  • Long battery life
  • Drop resistant to 1.5m
  • IP65
  • Can be operated in extreme temperatures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Low dose rate range: ANSI N42.32 PRD standard fully compliant
Description Détection personnelle de poche PRD-ER4
Dimensions (L x l x H) 4.1 x 2.6 x 1.6 in. (with rubber protective sleeve)
Étalonnage Lutecium Adapter - no license required (Option)
Gamme d’énergie Low dose rate / Search detector: 58 keV – 6 MeV: for dose and dose rate measurement
Type de batterie 2 AAA alkaline or NiMH
Type de produit Personal Radiation Detector
Température de fonctionnement (métrique) -4°F to 122°F (-20°C to 50°C)
Communications Wireless communications Bluetooth (option)
Matériau CsI(Tl)
Vérification et réglage rapides du gain Lutetium test adapter (< 10 nCi Lu-176)
Rejet du rayonnement naturel Advanced algorithms
Type de détecteur 1 détecteur de débit de dose faible, 1 détecteur de débit de dose élevé
Stabilisation continue du gain Sourceless detector performance algorithm
Poids (métrique) 0,195 kg (avec batteries et manchon en caoutchouc)
Distance de chute sur le béton 1,5 m sur béton (avec manchon en caoutchouc)
Type de radiation Rayons gamma et rayons X plus neutrons via gamma rapide
Autonomie de la batterie > 170 hr. (alkaline)
Poids (impériale) 0,429 lb (avec batteries et manchon en caoutchouc)
Détection et vérification des neutrons Prompt gamma analysis
Comprend Radiation Detector
Gamme de dose 10 nSv/hr to 10 Sv/hr (1 microR/hr to 1000 R/hr)
Sensibilité Low dose rate / Search detector: 200 cps per μSv/h