Learn More
Invitrogen™ Rainbow Calibration Particles
Code produit 15940443
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
Conditionnement:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15940443 5 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15940443 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A34305
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les particules d’étalonnage Rainbow sont utilisées pour l’étalonnage des cytomètres en flux.
Le mélange de particules présente :
• 8 intensités de fluorescence différentes
• Excitation par longueurs d’onde allant de 365 à 650 nm
• Particules de 3,0 à 3,4 µm de diamètre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Particule d’étalonnage Rainbow
Couleur Coloris assortis
Diamètre (métrique) 3 à 3,4 μm
Contenu et stockage 107 particules / ml, conserver entre 2 °C et 8 °C
Quantité 5 mL