Learn More
Cytiva Marqueurs de poids moléculaire Rainbow™
Code produit 10258904 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Concentration:
1,5 mg/ml
1 mg/ml
2 mg/ml
Plage:
12000 à 225000°Mr
3500 à 38000°Mr
Conditionnement:
250µL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Concentration Plage unitSize
10258904 1 mg/ml 3500 à 38000°Mr 250µL
10524395 1,5 mg/ml 12000 à 225000°Mr 250µL
11580684 2 mg/ml 12000 à 225000°Mr 250µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10258904 Fournisseur Cytiva Code fournisseur RPN755E
Accélérez la protéomique
Utilisez le code promo 28003
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Surveillez la progression de l’électrophorèse protéique et évaluez l’efficacité du transfert ainsi que le poids moléculaire des protéines transférées sans coloration. Les marqueurs de poids moléculaire Cytiva Life Sciences™ Rainbow™ utilisent des couleurs brillantes bien distinctes pour confirmer plus facilement le transfert vers les membranes de transfert et son orientation.
Améliorés pour permettre une identification plus rapide et plus simple des protéines sur les gels de polyacrylamide SDS. Les marqueurs prêts à être chargés fournissent des bandes plus nettes et plus intenses sur les gels et les transferts et améliorent l’espacement des bandes pour une détermination plus précise du poids moléculaire.
  • Les bandes multicolores précolorées haute intensité permettent de distinguer les protéines étroitement liées
  • Les marqueurs arc-en-ciel à gamme complète (M r 12 000 à 225 000) utilisent dix protéines distinctes avec six couleurs différentes.
  • Les marqueurs arc-en-ciel à large gamme (M r 12 000 à 225 000) utilisent huit protéines distinctes avec six couleurs différentes.
  • Les marqueurs arc-en-ciel à faible gamme (M r 3500 à 38 000) utilisent sept protéines distinctes avec cinq couleurs différentes.
  • Pour une utilisation avec SDS-PAGE
  • Les couleurs brillantes et distinctives des marqueurs permettent une confirmation plus facile du transfert vers les membranes et de l’orientation.
  • Les marqueurs sont un mélange de protéines colorées individuellement qui sont combinées pour produire des bandes d’intensité de couleur égale. La concentration approximative en protéines est de 1 à 2 mg/mL, selon le produit.
  • Chaque μemballage de 250 L permet d'utiliser 50 minigels (10 × 8 cm) ou 25 grands gels (20 × 20 cm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Marqueurs de poids moléculaire Rainbow améliorés pour permettre une identification plus rapide et plus simple des protéines sur les gels de polyacrylamide SDS.
Couleur Multi
Concentration 1 mg/ml
Forme Liquide
Formule Fournis prêts à l’emploi dans 305 % de glycérol, avec un tampon d’échantillon contenant de l’acide mercaptoéthanesulphonique (MESNA) en tant qu’agent réducteur
À utiliser avec (application) Pour les applications industrielles : Réactif analytique, recherche : sept protéines distinctes avec cinq couleurs différentes
Poids moléculaire 3 500 Mr
Quantité 250 μl
Plage 3500 à 38000°Mr
Conditions de stockage -15 à -30deg;C
Suffisant pour 50 minigels ou 25 grands gels
Type de produit Marqueur de poids moléculaire des protéines
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Low-Range Rainbow Molecular Weight Markers,250
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium dodecyl sulphate, mesna, Glycine,N, N'-1, 2-ethanediylbis[N-(carboxymethyl)-, sodiumsalt, hy