Learn More
Cytiva Marqueurs de poids moléculaire Rainbow™
Product Code. 11580684 Shop All Cytiva Products
Change view
Click to view available options
Concentration:
1,5 mg/ml
1 mg/ml
2 mg/ml
Plage:
12000 à 225000°Mr
3500 à 38000°Mr
Unit Size:
250µL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Concentration Plage Unit Size
11580684 2 mg/ml 12000 à 225000°Mr 250µL
10258904 1 mg/ml 3500 à 38000°Mr 250µL
10524395 1,5 mg/ml 12000 à 225000°Mr 250µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11580684 Supplier Cytiva Supplier No. RPN800E
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
View all promotions
 Article restreint
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Surveillez la progression de l’électrophorèse protéique et évaluez l’efficacité du transfert ainsi que le poids moléculaire des protéines transférées sans coloration. Les marqueurs de poids moléculaire Cytiva Life Sciences™ Rainbow™ utilisent des couleurs brillantes bien distinctes pour confirmer plus facilement le transfert vers les membranes de transfert et son orientation.
Améliorés pour permettre une identification plus rapide et plus simple des protéines sur les gels de polyacrylamide SDS. Les marqueurs prêts à être chargés fournissent des bandes plus nettes et plus intenses sur les gels et les transferts et améliorent l’espacement des bandes pour une détermination plus précise du poids moléculaire.
  • Les bandes multicolores précolorées haute intensité permettent de distinguer les protéines étroitement liées
  • Les marqueurs arc-en-ciel à gamme complète (M r 12 000 à 225 000) utilisent dix protéines distinctes avec six couleurs différentes.
  • Les marqueurs arc-en-ciel à large gamme (M r 12 000 à 225 000) utilisent huit protéines distinctes avec six couleurs différentes.
  • Les marqueurs arc-en-ciel à faible gamme (M r 3500 à 38 000) utilisent sept protéines distinctes avec cinq couleurs différentes.
  • Pour une utilisation avec SDS-PAGE
  • Les couleurs brillantes et distinctives des marqueurs permettent une confirmation plus facile du transfert vers les membranes et de l’orientation.
  • Les marqueurs sont un mélange de protéines colorées individuellement qui sont combinées pour produire des bandes d’intensité de couleur égale. La concentration approximative en protéines est de 1 à 2 mg/mL, selon le produit.
  • Chaque μemballage de 250 L permet d'utiliser 50 minigels (10 × 8 cm) ou 25 grands gels (20 × 20 cm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Description Marqueurs de poids moléculaire Rainbow améliorés pour permettre une identification plus rapide et plus simple des protéines sur les gels de polyacrylamide SDS.
Couleur Multi
Concentration 2 mg/ml
Forme Liquide
Formule Fournis prêts à l’emploi dans 305 % de glycérol, avec un tampon d’échantillon contenant de l’acide mercaptoéthanesulphonique (MESNA) en tant qu’agent réducteur
À utiliser avec (application) Pour les applications industrielles : Réactif analytique, pour la recherche. Utilise dix protéines distinctes avec six couleurs différentes
Poids moléculaire 12 000 Mr
Quantité 250 μl
Plage 12000 à 225000°Mr
Conditions de stockage -15 à -30deg;C
Suffisant pour 50 minigels ou 25 grands gels
Type de produit Marqueur de poids moléculaire des protéines
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Full-Range Rainbow Molecular Weight Markers 250 µl
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P264-Se laver les mains soigneusement après manipulation.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium dodecyl sulphate, mesna, Glycine,N, N'-1, 2-ethanediylbis[N-(carboxymethyl)-, sodium salt, h
  • UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 35.5% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contient 32.5% de composants dont la toxicité pour le milieu aquatique est inconnue.