Learn More
Brannan™ Mesure de l'arroseur de pluie
Code produit 13142201
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
21 cm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Conditionnement
13142201 21 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13142201 Fournisseur Brannan™ Code fournisseur 13/414/3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7.60€
    6.66€ / 1 pièces
    Économisez 0.94€
    12% de réduction
Expédition estimée: 11-12-2026
Mesure de la pluie par arroseur automatique avec un pluviomètre de 100 mm de diamètre.
  • Un simple instrument de mesure gradué en pouces et en millimètres
  • Capacité de récupération d'eau de pluie jusqu'à 400 ml
  • Fourni avec un tableau des précipitations
Spécification
Comprend Graphique des précipitations
À utiliser avec (application) Mesurer les précipitations
Hauteur (métrique) 21 cm
Matériau Styrène cristallin
Largeur (métrique) 10 cm
Type de produit Pluviomètre