Learn More
Grant Instruments™ Etagère surélevée pour bains-marie sans agitation
Code produit 11406487
Change view
Click to view available options
Type:
Étagère pour cuves de 12 L
Étagère pour cuves de 18 L
Étagère pour cuves de 26 L
Étagère pour cuves de 34 L
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type unitSize
11406487 Étagère pour cuves de 18 L 1 pièce
11496477 Étagère pour cuves de 12 L 1 pièce
11416487 Étagère pour cuves de 26 L 1 pièce
11426487 Étagère pour cuves de 34 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11406487 Fournisseur Grant Instruments™ Code fournisseur RS22
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Accueille les récipients peu profonds. L’étagère surélevée pour bains-marie sans agitation Grant Instruments™ peut être utilisée avec une large sélection d’autres cryothermostats et bains à circulation chauffants Grant.
Accueille les récipients peu profonds.L’étagère surélevée pour bains-marie sans agitation Grant Instruments™ peut être utilisée avec une large sélection d’autres cryothermostats et bains à circulation chauffants Grant.
  • Faites votre choix parmi une grande variété de tailles en fonction de votre cuve.
  • Pour une utilisation avec des modèles de cuve en acier inox ou en plastique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Bains à circulation chauffants Grant
Type Étagère pour cuves de 18 L
Hauteur (métrique) 40 ou 135 mm