Learn More
Grant Instruments™ Etagère surélevée pour bains-marie sans agitation
Description
Accueille les récipients peu profonds.L’étagère surélevée pour bains-marie sans agitation Grant Instruments™ peut être utilisée avec une large sélection d’autres cryothermostats et bains à circulation chauffants Grant.
- Faites votre choix parmi une grande variété de tailles en fonction de votre cuve.
- Pour une utilisation avec des modèles de cuve en acier inox ou en plastique
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Bains à circulation chauffants Grant |
| Type | Étagère pour cuves de 12 L |
| Hauteur (métrique) | 40 ou 78 mm |