Learn More
Fisherbrand™ Tablettes surélevées pour cuves en acier inoxydable
Code produit 17591906 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Circulateur chauffant Fisher 12 L Dig. Bain
Fisher 18 L Dig.Chauffé Circulateur Bain
Fisher 26 L Dig.Chauffé Circulateur Bain
Fisher 38 L Dig.Chauffé Circulateur Bain
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
17591906 Fisher 26 L Dig.Chauffé Circulateur Bain 1 pièce
17571906 Circulateur chauffant Fisher 12 L Dig. Bain 1 pièce
17581906 Fisher 18 L Dig.Chauffé Circulateur Bain 1 pièce
17501916 Fisher 38 L Dig.Chauffé Circulateur Bain 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17591906
Tablettes surélevées à utiliser avec les cuves en acier inoxydable.
  • À utiliser avec les bains à circulation chauffants numériques
  • Réversible
  • Permet deux profondeurs de tablette
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Fisher 26 L Dig.Chauffé Circulateur Bain
Type Tablette surélevée