Learn More
asecos™ Armoire à bouteilles de gaz G-ULTIMATE-90
Code produit 11999626 Tous les produits asecos Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Gris
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
11999626 Gris 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11999626 Fournisseur asecos™ Code fournisseur 3068900130691
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
L’armoire à bouteilles de gaz G-ULTIMATE-90 est solidement construite en tôle d’acier revêtue en poudre. Elle permet un alignement facile du sol et le montage des tuyaux et raccords à gaz, et est testée selon des principes GS plus stricts.
  • Modèle : G90.145.060
  • Résistant au feu (90 min)
  • Type testé conformément à la norme EN 14470-2
  • Conformité à la norme DIN EN 16121/16122
  • Certification GS
  • Conforme CE
Spécification
Profondeur (métrique) extérieure 615 mm
Modèle de porte Verrouillage
Hauteur (métrique) extérieure 1450 mm
Capacité de charge 2 x 10 L
Largeur (métrique) extérieure 600 mm
Couleur Gris
Matériau Tôle d’acier
Type de produit Armoire à bouteilles de gaz