Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate de raloxifène
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Chlorhydrate de raloxifène |
| Quantité | 5 g |
| Solubilité | Solubilité de la solution aqueuse : .. Autres solubilités : soluble dans le DMSO |
| Point de fusion | 263,0°C |
| Poids de la formule | 510,04 |