Learn More
Raloxifene hydrochloride, MedChemExpress
Description
Raloxifene hydrochloride (Keoxifene hydrochloride) is a second generation selective and orally active estrogen receptor modulator. Raloxifene hydrochloride produces estrogen-agonistic effects on bone and lipid metabolism and estrogen-antagonistic effects on uterine endometrium and breast tissue.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Raloxifene hydrochloride |
| CAS | 82640-04-8 |
| Couleur | Light Yellow |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C28H28ClNO4S |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | Keoxifene hydrochloride LY156758LY139481 hydrochloride |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 33.33 mg/mL (65.35 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (1.96 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMILES | O=C(C1=C(C2=CC=C(O)C=C2)SC3=CC(O)=CC=C31)C4=CC=C(OCCN5CCCCC5)C=C4.Cl |
| Poids moléculaire (g/mol) | 510.04 |
| Afficher plus |