Learn More
Chlorhydrate de raloxifène, TRC
Code produit 30137237
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137237 1 g 1g
30134437 250 mg 250mg
18053620 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137237 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCR1000001G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 82640-04-8
Formule moléculaire C28 H27 N O4 S . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 510.04
Synonyme Methanone, [6-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)benzo[b]thien-3-yl][4-[2-(1-piperidinyl)ethoxy]phenyl]-, hydrochloride (1:1) (ACI), Methanone, [6-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)benzo[b]thien-3-yl][4-[2-(1-piperidinyl)ethoxy]phenyl]-, hydrochloride (9CI), 2-(4-Hydroxyphenyl)-3-[4-[2-(piperidin-1-yl)ethoxy]benzoyl]-1-benzothiophen-6-ol hydrochloride, Bonebay, Bontact, Evista, Fiona, Keoxifene hydrochloride, LY 156758, Optruma, Ralista, Ralofen, Raloxifene hydrochloride, Reloxafine, [6-Hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)benzo[b]thien-3-yl][4-[2-(1-piperidinyl)ethoxy]phenyl]methanone hydrochloride
Nom IUPAC [6-hydroxy-2-(4-hydroxyphényl)-1-benzothiophène-3-yl]-[4-(2-pipéridine-1-ylethoxy)phényl]méthanone ; Chlorhydrate
SMILES Cl.Oc1ccc(cc1)c2sc3cc(O)ccc3c2C(=O)c4ccc(OCCN5CCCCC5)cc4
Spécification
Nom chimique ou matériau Raloxifene hydrochloride
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C28H27NO4S.ClH/c30-21-8-4-20(5-9-21)28-26(24-13-10-22(31)18-25(24)34-28)27(32)19-6-11-23(12-7-19)33-17-16-29-14-2-1-3-15-29;/h4-13,18,30-31H,1-3,14-17H2;1H
Poids de la formule 509.1428