Learn More
Raltegravir, MedChemExpress
Code produit 16480227
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16480227 50 mg
16453858 10 mg
16426587 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16480227 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY10353
MedChemExpress Raltegravir is a potent integrase (IN) inhibitor, used to treat HIV infection.
Raltegravir is a potent integrase (IN) inhibitor, used to treat HIV infection.
Spécification
Nom chimique ou matériau Raltegravir
CAS 518048-05-0
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C20H21FN6O5
Quantité 50 mg
Synonyme MK-0518
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (225.01 mM)
SMILES O=C(C(O)=C(C(NCC1=CC=C(C=C1)F)=O)N=C2C(C)(C)NC(C3=NN=C(C)O3)=O)N2C
Poids moléculaire (g/mol) 444.42
Poids de la formule 444.42
Pourcentage de pureté 98.13%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus