Learn More
Sel de potassium de raltégravir, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15731799 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15731799 1 g 1g
15741799 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15731799 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 462160010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    466.00€
    419.65€ / 1g
    Économisez 46.35€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 871038-72-1 | C20H20FKN6O5 | 482.51 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 871038-72-1
Formule moléculaire C20H20FKN6O5
Poids moléculaire (g/mol) 482.51
Clé InChI IFUKBHBISRAZTF-UHFFFAOYSA-M
Synonyme raltegravir potassium, raltegravir potassium salt, raltegravirpotassiumsalt, raltegravir mk-0518, potassium 4-4-fluorobenzyl carbamoyl-1-methyl-2-2-5-methyl-1,3,4-oxadiazole-2-carboxamido propan-2-yl-6-oxo-1,6-dihydropyrimidin-5-olate, isentress tn, raltegravir potassium usan:jan, pubchem22484, n-1-4-4-fluorophenyl methylcarbamoyl-5-hydroxy-1-methyl-6-oxo-pyrimidin-2-yl-1-methyl-ethyl-5-methyl-1,3,4-oxadiazole-2-carboxamide
CID PubChem 23668479
Nom IUPAC Potassium ; 4-[(4-fluorophényl)méthylcarbamoyl]-1-méthyl-2-[2-[(5-méthyl-1,3,4-oxadiazole-2-carbonyl)amino]propan-2-yl]-6-oxopyrimidine-5-olate
SMILES CC1=NN=C(O1)C(=O)NC(C)(C)C2=NC(=C(C(=O)N2C)[O-])C(=O)NCC3=CC=C(C=C3)F.[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Raltegravir potassium salt
Point de fusion 155.0°C to 157.0°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 482.51
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Raltegravir potassium salt
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-[(4-Fluorobenzyl)carbamoyl]-1-methyl-2-{1-methyl-1-[(5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)carbonylamino]e