Learn More
Ramelteon, MedChemExpress
Code produit. 16498258
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
500 mg
Code produit. 16498258
Marque: Medchem Express HYA0014
MedChemExpress Ramelteon is a potent, highly selective, and orally active agonist of MT1/MT2 with Ki values of 14 and 112 pM, respectively. Ramelteon has the potential for the research of insomnia. Ramelteon consistently reduces sleep onset after long-term treatment, with no next-morning residual effects or rebound insomnia or withdrawal symptoms upon discontinuation.
Ramelteon is a potent, highly selective, and orally active agonist of MT1/MT2 with Ki values of 14 and 112 pM, respectively. Ramelteon has the potential for the research of insomnia. Ramelteon consistently reduces sleep onset after long-term treatment, with no next-morning residual effects or rebound insomnia or withdrawal symptoms upon discontinuation.
Spécification
Nom chimique ou matériau Ramelteon
CAS 196597-26-9
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C16H21NO2
Quantité 10 mg
Synonyme TAK-375
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 50 mg/mL (192.80 mM)
SMILES O=C(NCC[C@H]1C2=C(C=CC3=C2CCO3)CC1)CC
Poids moléculaire (g/mol) 259.34
Poids de la formule 259.34
Pourcentage de pureté 98.04%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.