Learn More
Ramelteon Metabolite M-II-d3 (mixture of R and S at the hydroxy position), TRC
Code produit 30421488
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30421488 10 mg
30416275 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30421488 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCR11006210MG
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1246812-22-5
Formule moléculaire C16 D3 H18 N O3
Poids moléculaire (g/mol) 278.36
Synonyme Ramelteon Metabolite M-II-d3 (RS-hydroxy)
Nom IUPAC 3,3,3-trideuterio-2-hydroxy-N-[2-[(8S)-2,6,7,8-tetrahydro-1H-cyclopenta[e]benzofuran-8-yl]ethyl]propanamide
SMILES [2H]C([2H])([2H])C(O)C(=O)NCC[C@@H]1CCc2ccc3OCCc3c12
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxy-N-[2-[(8S)-1,6,7,8-tetrahydro-2H-cyclopenta[e]benzofuran-8-yl]ethyl]propanamide-d3
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C16H21NO3/c1-10(18)16(19)17-8-6-12-3-2-11-4-5-14-13(15(11)12)7-9-20-14/h4-5,10,12,18H,2-3,6-9H2,1H3,(H,17,19)/t10?,12-/m0/s1/i1D3
Poids de la formule 278.171