Learn More
Thermo Scientific™ MarqMetrix Analyseur Raman de processus tout-en-un
Code produit 17709417 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Analyseur Raman de processus
Comprend:
Bioreactor Sonde à bille
Cellule à flux basse pression
Process Ball Probe
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Comprend unitSize
17709417 Analyseur Raman de processus Bioreactor Sonde à bille 1 pièce
17719417 Analyseur Raman de processus Process Ball Probe 1 pièce
17729417 Analyseur Raman de processus Cellule à flux basse pression 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17709417 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 8000488101
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le Thermo Scientific™ MarqMetrix™ L'analyseur Raman de processus tout-en-un est un spectromètre Raman compact et portable, un système tout-en-un doté d'une technologie brevetée, conçu spécifiquement pour un déploiement rapide, une facilité d'utilisation et une évolutivité flexible sur les marchés où la rapidité d'obtention des résultats est essentielle.
Avec le MarqMetrix Grâce à l'analyseur Raman Process, les entreprises peuvent effectuer des analyses en temps réel, non destructives et immédiates, sans préparation d'échantillon.
Le MarqMetrix L'analyseur tout-en-un simplifie la réalisation et la compréhension des mesures précises et exactes. Grâce à notre matériel à un seul bouton et à notre logiciel facile à utiliser, vous pourrez effectuer immédiatement des mesures Raman très précises en moins de 15 minutes.
Le MarqMetrix Le système tout-en-un s'intègre facilement à vos processus existants et élimine le besoin d'une expertise technique coûteuse.
Polyvalence des applications
  • Bioprocédés PAT (Technologie d'analyse des procédés)
  • Huile& production de gaz
Utilisation de Raman en ligne pour la surveillance des processus
Avec un encombrement réduit et un coût inférieur, le MarqMetrix L'analyseur Raman de processus tout-en-un permet une surveillance en ligne des processus et vous permet de prendre des décisions d'optimisation plus rapidement.
Préparez vos MarqMetrix Système tout-en-un dans un étui de protection, à emporter partout où vous en avez besoin. L’étalonnage en usine permet une analyse continue et précise immédiate.
Programmes d’entretien
Thermo Fisher Scientific Nous proposons des plans de service conçus pour maximiser la productivité et optimiser les performances tout au long du cycle de vie de votre équipement. MarqMetrix Système tout-en-un. Les programmes comprennent des avantages exclusifs tels que :
  • Assistance technique illimitée
  • Services de réparation au dépôt
  • Maintien de la conformité du système
  • Services de conseil
Logiciel
Maximisez la puissance de MarqMetrix Analyseur Raman de processus tout-en-un avec Thermo Scientific Lykos PAT Logiciel – un logiciel de contrôle et de surveillance à distance conçu pour simplifier la complexité de la chimiométrie grâce à des fonctionnalités telles que :
  • Affichage, stockage et exportation en temps réel des résultats de la surveillance des bioprocédés
  • Contrôler et surveiller à distance le MarqMetrix Analyseur Raman de processus tout-en-un provenant de l'extérieur du laboratoire
  • Utilisation simplifiée et flux de travail intuitif pour les spectroscopistes non spécialistes de la spectroscopie Ramen
  • Contrôler plusieurs MarqMetrix Analyseurs tout-en-un à partir d'un emplacement central
Modules complémentaires disponibles : Caractéristiques de conformité aux BPF et à la partie 11 du titre 21 du CFR pour les environnements réglementés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Analyseur Raman de processus
Profondeur (métrique) 25 cm
Alimentation électrique Tension d’entrée : 90-264 VCA, 50-60 Hz, tension de fonctionnement : 12 VCC, 2 A
Hauteur (métrique) 7,7 cm
Résolution 6,5 cm-1 en moyenne sur la plage spectrale
Détails logiciels Logiciel: MarqMetrix Contrôleur de la suite Raman : PC intégré (système d’exploitation Windows 10)
Gamme spectrale 100 à 3 250 cm-1
Gamme de longueur d’onde 785 nm, puissance d’excitation : 10 à 450 mW
Largeur (métrique) 25 cm
Fonctions de sécurité 1 commutateur de verrouillage laser à clé, déclencheur laser électronique
Détecteur CCD stabilisé thermiquement (TEC 2 étapes)
Fiber Conditions FC/PC (excitation et collecte)
Comprend Bioreactor Sonde à bille
Certifications/Conformité Certification laser : dispositif laser de classe 3B Déclaré à la FDA
Bruit d’obscurité ≤ 16,5 décomptes à 10 secondes d’intégration
Ports 1 port Ethernet RJ-45, 3 ports USB 3.0, 1 Displayport 1.1 (VGA, DVI ou HDMI avec adaptateur)