Learn More
Thermo Scientific™ MarqMetrix Analyseur Raman de processus tout-en-un
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Avec le MarqMetrix Grâce à l'analyseur Raman Process, les entreprises peuvent effectuer des analyses en temps réel, non destructives et immédiates, sans préparation d'échantillon.
Le MarqMetrix L'analyseur tout-en-un simplifie la réalisation et la compréhension des mesures précises et exactes. Grâce à notre matériel à un seul bouton et à notre logiciel facile à utiliser, vous pourrez effectuer immédiatement des mesures Raman très précises en moins de 15 minutes.
Le MarqMetrix Le système tout-en-un s'intègre facilement à vos processus existants et élimine le besoin d'une expertise technique coûteuse.
Polyvalence des applications
- Bioprocédés PAT (Technologie d'analyse des procédés)
- Huile& production de gaz
Utilisation de Raman en ligne pour la surveillance des processus
Avec un encombrement réduit et un coût inférieur, le MarqMetrix L'analyseur Raman de processus tout-en-un permet une surveillance en ligne des processus et vous permet de prendre des décisions d'optimisation plus rapidement.
Préparez vos MarqMetrix Système tout-en-un dans un étui de protection, à emporter partout où vous en avez besoin. L’étalonnage en usine permet une analyse continue et précise immédiate.
Programmes d’entretien
Thermo Fisher Scientific Nous proposons des plans de service conçus pour maximiser la productivité et optimiser les performances tout au long du cycle de vie de votre équipement. MarqMetrix Système tout-en-un. Les programmes comprennent des avantages exclusifs tels que :
- Assistance technique illimitée
- Services de réparation au dépôt
- Maintien de la conformité du système
- Services de conseil
Logiciel
Maximisez la puissance de MarqMetrix Analyseur Raman de processus tout-en-un avec Thermo Scientific Lykos PAT Logiciel – un logiciel de contrôle et de surveillance à distance conçu pour simplifier la complexité de la chimiométrie grâce à des fonctionnalités telles que :
- Affichage, stockage et exportation en temps réel des résultats de la surveillance des bioprocédés
- Contrôler et surveiller à distance le MarqMetrix Analyseur Raman de processus tout-en-un provenant de l'extérieur du laboratoire
- Utilisation simplifiée et flux de travail intuitif pour les spectroscopistes non spécialistes de la spectroscopie Ramen
- Contrôler plusieurs MarqMetrix Analyseurs tout-en-un à partir d'un emplacement central
Modules complémentaires disponibles : Caractéristiques de conformité aux BPF et à la partie 11 du titre 21 du CFR pour les environnements réglementés
Specifications
Specifications
| Type | Analyseur Raman de processus |
| Profondeur (métrique) | 25 cm |
| Alimentation électrique | Tension d’entrée : 90-264 VCA, 50-60 Hz, tension de fonctionnement : 12 VCC, 2 A |
| Hauteur (métrique) | 7,7 cm |
| Résolution | 6,5 cm-1 en moyenne sur la plage spectrale |
| Détails logiciels | Logiciel: MarqMetrix Contrôleur de la suite Raman : PC intégré (système d’exploitation Windows 10) |
| Gamme spectrale | 100 à 3 250 cm-1 |
| Gamme de longueur d’onde | 785 nm, puissance d’excitation : 10 à 450 mW |
| Largeur (métrique) | 25 cm |
| Fonctions de sécurité | 1 commutateur de verrouillage laser à clé, déclencheur laser électronique |
| Show More |