Learn More
Thermo Scientific™ MarqMetrix Processus de remplacement BallProbe
Code produit 17739417 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Processus de remplacement BallProbe
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
17739417 Processus de remplacement BallProbe 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17739417 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 8100284101
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Remplacement BallProbe pour une utilisation avec le MarqMetrix Analyseur Raman tout-en-un.
  • Convient pour une exposition continue aux acides dilués et concentrés (chauds)& à froid), les bases et la plupart des solvants organiques, notamment l'éthanol, le THF, l'acétate d'éthyle, l'acétone, le DCM, le toluène, le pentane et l'acétonitrile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) MarqMetrix Analyseur Raman de processus tout-en-un
Type Processus de remplacement BallProbe