Learn More
Ramipril, MedChemExpress
Code produit 16498206
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16498206 100 mg
16432086 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16498206 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0279100mg
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
MedChemExpress Ramipril (HOE-498) is an angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor with IC50 of 5 nM.
Ramipril (HOE-498) is an angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor with IC50 of 5 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau Ramipril
CAS 87333-19-5
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C23H32N2O5
Quantité 100 mg
Synonyme HOE-498
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (240.09 mM) ∣H2O : 1 mg/mL (2.40 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@@H]1C[C@@](CCC2)([H])[C@@]2([H])N1C([C@@H](N[C@H](C(OCC)=O)CCC3=CC=CC=C3)C)=O)O
Poids moléculaire (g/mol) 416.51
Poids de la formule 416.51
Pourcentage de pureté 98.16%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus