Learn More
Thermo Scientific™ Capteur sonique universel Ramsey™ Grad-Line
Code produit 12141640 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
Capteur sonique
Connecteurs:
0.25 tour MS, 6 broches
Communications:
Numérique
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Connecteurs Communications Conditionnement
12141640 Capteur sonique 0.25 tour MS, 6 broches Numérique 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12141640 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 11350
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17500.00€
    16900.00€ / 1 pièces
    Économisez 600.00€
    3% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 28-01-2027
Bénéficiez d’un fonctionnement fiable dans tout environnement industriel grâce au capteur sonique universel Thermo Scientific™ Ramsey™ Grad-Line.
This product has been discontinued – effective June 26, 2023. Aftermarket support including remote technical support and some field service will continue to be available as well as spare parts based on material availability.
Please check for more details on the discontinuation and contact our service team here.
At Thermo Fisher Scientific, we provide our valued customers with the products, solutions, and support that enable you to make the world healthier, cleaner, and safer.
To ensure we can continue to offer innovation, quality, value, and acceptable lead times we continuously evaluate our portfolio and take the tough decisions to discontinue products where necessary.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Communications Numérique
Connecteurs 0.25 tour MS, 6 broches
Description Capteur sonique
Courant d’entrée 0,2 Å
Plages de fonctionnement (métrique) 203 - 813 mm
Plages de fonctionnement (impériale) 8 - 32 po
Courant en sortie 2 Å
Alimentation électrique 8 - 30 VDC
Plage de températures -20°C à +80°C (-4°F à +176°F)