Learn More
Ohaus™ Balance de paillasse compacte Ranger 3000
Code produit 13485109 Tous les produits Ohaus Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
1,5 kg
6 kg
15 kg
30 kg
Modèle:
R31P15
R31P1502
R31P3
R31P30-M
R31P6
RC31P30
Conditionnement:
1 pièce
3 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Modèle Conditionnement
13485109 1,5 kg R31P1502 1 pièce
13415119 15 kg R31P15 1 pièce
13455119 1,5 kg R31P3 1 pièce
13425119 1,5 kg R31P3 3 pièces
13405119 6 kg R31P6 1 pièce
13485119 30 kg RC31P30 1 pièce
13495109 30 kg R31P30-M 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 13485109 Fournisseur Ohaus™ Code fournisseur 30031702
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Avec sept modes d’application, la balance Ranger 3000 est idéale pour répondre à de nombreux besoins industriels en matière de pesée. Portative et équipée d’une batterie rechargeable, cette balance est un plus dans chaque coin de l’usine et est équipée de fonctions et de fonctionnalités qui élèvent la balance Ranger 3000 à une classe à part.
  • La balance Ranger 3000 est dotée du plus grand affichage de sa catégorie, de LED pour la pesée de contrôle et d’affichages LCD rétro-éclairés qui la rendent fonctionnelle dans presque toutes les conditions de travail.
  • La balance la plus conviviale du marché, avec une installation facile qui vous permet de gagner un temps précieux et de ’travailler avec une efficacité maximale.
  • La balance Ranger 3000 offre des résultats précis en une seconde, élimine quasiment tout temps d’attente et vous permet d’avancer au rythme qui vous convient, et non pas au rythme de votre équipement de pesée.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Interface d’automatisation RS232 intégré, 2ème RS232 en option, USB, Ethernet
Autonomie de la batterie 210 heures d’utilisation continue avec 12 heures de temps de rechargement
Type de batterie Rechargeable au plomb-acide
Étalonnage Externe
Certifications/Conformité FCC, partie 15, classe A ; EN 61326-1:2006 (Classe B)
Structure Plate-forme en acier inox, boîtier en ABS
Capacité 1,5 kg
Type d’affichage Écran LCD avec rétroéclairage blanc
Précision affichage 0,05 g
Type de clavier Mécanique
Modèle R31P1502
Temps de stabilisation 1 s
Température (métrique) en fonctionnement -10°C à +40°C
Type Balance de paillasse compacte Ranger™ 3000
Modes de pesée kg, lb, g, oz, lb:oz
Dimensions (L x l) 225 x 300 mm
Dimensions (L x l x H) 327 × 311 × 117 mm
Longueur (métrique) 327 mm
Longueur (métrique) du bac 225 mm
Largeur (métrique) 311 mm
Largeur (métrique) du bac 300 mm
Hauteur (métrique) 117 mm
Poids (métrique) 4,2 kg
Alimentation électrique 100/240 VCA 50/60 Hz
Tension 100/240 V
Fréquence 50/60 Hz