Learn More
OHAUS™ Ranger™ 4000
Code produit 15563893 Tous les produits Ohaus Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
3,00 kg
6,00 kg
15,00 kg
30,00 kg
Modèle:
R41ME15
R41ME15-M
R41ME3
R41ME3-M
R41ME30
R41ME30-M
R41ME6
R41ME6-M
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Modèle Conditionnement
15563893 15,00 kg R41ME15-M 1 pièce
15533893 3,00 kg R41ME3 1 pièce
15543893 3,00 kg R41ME3-M 1 pièce
15553893 6,00 kg R41ME6-M 1 pièce
15573883 6,00 kg R41ME6 1 pièce
15573893 30,00 kg R41ME30-M 1 pièce
15583883 15,00 kg R41ME15 1 pièce
15593883 30,00 kg R41ME30 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15563893 Fournisseur OHAUS™ Code fournisseur 30237018
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    652.00€
    496.80€ / 1 pièces
    Économisez 155.20€
    23% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La balance OHAUS™ Ranger™ 4000 est idéale pour les applications de pesée industrielles où la valeur est importante, mais où la qualité, la solidité et la fonctionnalité ne peuvent pas être compromises. Équipée de sept modes d’application, la balance peut fournir des résultats pour de nombreux besoins industriels en matière de pesée et de mesure.
ulliUn boîtier en métal robuste et des pieds en caoutchouc antidérapants assurent la protection, la stabilité et la longue durée de vie du produit nécessaires pour les pesées industrielles difficiles/liliLa balance la plus conviviale du marché est dotée de SmarTexttrade; pour un fonctionnement et une configuration faciles afin d’assurer l’efficacité sur le lieu de travail/liliAvec le plus grand affichage de sa catégorie, des indicateurs LED de pesée de contrôle et un affichage LCD rétroéclairé, la balance Ranger 4000 peut fonctionner dans presque n’importe quel environnement industriel/li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autonomie de la batterie 100 heures avec batterie rechargeable
Type de connexion Port de communication facile d’accès, comprenant RS232 standard (inclus) et RS232 secondaire, USB ou Ethernet (accessoires vendus séparément)
Structure Boîtier en aluminium moulé robuste, plateforme en acier inox
Capacité 15,00 kg
Type d’affichage LED, 3 LED de contrôle de pesée couleur
Précision affichage 5,000000 g
Linéarité 1,000000 g
Modèle R41ME15-M
Reproductibilité 1,000000 g
Température (métrique) en fonctionnement -10°C à +40°C
Modes de pesée Gramme, kilogramme
Dimensions (L x l x H) 327 x 315 x 122 mm
Poids (métrique) 7,000 kg