Learn More
OHAUS™ Ranger™ 7000
Code produit 15614553 Tous les produits Ohaus Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
3,00 kg
35,00 kg
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
15614553 35,00 kg 1 pièce
16002415 3,00 kg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15614553 Fournisseur OHAUS™ Code fournisseur 30088847
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1725.00€
    1540.00€ / 1 pièces
    Économisez 185.00€
    10% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
La balance OHAUS™ Ranger™ 7000 offre une haute résolution, dispose d’un grand affichage et d’une grande mémoire.
  • Simplifiez les applications complexes et minimisez le besoin de calculs manuels grâce aux 10 modes d’application avancés, au contrôle des périphériques et à un kit en option pour la plateforme d’une seconde balance.
  • La balance la plus précise de sa catégorie avec un temps de stabilisation d’une seconde, une résolution d’affichage allant jusqu’à 75 000 d ou 350 000 d et des certifications pour un usage commercial légal.
  • Balance extrêmement solide idéale dans les environnements industriels difficiles.
  • Comprend un boîtier métallique IP54 et un terminal métallique scellé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autonomie de la batterie 12 heures d’utilisation avec batterie rechargeable
Type de connexion Port de communication facile d’accès, comprenant RS232 et USB standard (inclus) et un troisième port en option RS232 ou Ethernet (accessoires vendus séparément). Sortie de données BPL / BPF avec horloge en temps réel. Fonction de transfert de données.
Structure Conception modulaire, boîtier moulé sous pression, plateforme amovible en acier inox, crochet de pesée intégré, bouton de verrouillage du menu, indicateur de niveau
Capacité 35,00 kg
Type d’affichage Affichage graphique couleur WQVGA avec luminosité contrôlée par l’utilisateur
Précision affichage 0,500000 g
Linéarité 1,000000 g
Modèle R71MD35-EU
Type de protection IP54
Température (métrique) en fonctionnement -10°C à +40°C
Modes de pesée Gramme, kilogramme, once, livre, livre:once, unité personnalisée
Dimensions (L x l x H) 467 x 377 x 128 mm
Poids (métrique) 9,970 kg