Learn More
Ohaus™ Balance de paillasse Rangertrade; 7000
Code produit 15808027 Tous les produits Ohaus Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Autonomie de la batterie:
12 heures d’utilisation avec batterie rechargeable
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Autonomie de la batterie Conditionnement
15808027 12 heures d’utilisation avec batterie rechargeable 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15808027 Fournisseur Ohaus™ Code fournisseur 30104921
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1545.00€
    1127.00€ / 1 pièces
    Économisez 418.00€
    27% de réduction
Expédition estimée: 08-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Dotée d’une haute résolution, d’un grand affichage, de nombreux modes d’application et options de connectivité, d’une grande mémoire.
ulliCaractéristiques avancées pour la pesée industrielle de niveau supérieur/liliLes performances rapides et la conformité légale pour les certifications commerciales garantissent des résultats précis/liliLa conception industrielle et modulaire robuste permet une utilisation flexible et intensive/liliLogiciel SmarTexttrade; de pointe/liliConnectivité standard avec options flexibles/liliModèles d’impression/li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autonomie de la batterie 12 heures d’utilisation avec batterie rechargeable
Étalonnage Non applicable
Type de connexion USB (inclus), RS232 (inclus), 2ème RS232 (disponible en tant qu’accessoire), Ethernet (disponible en tant qu’accessoire)
Structure Conception modulaire, boîtier moulé sous pression, plateforme amovible en acier inox, crochet de pesée intégré, bouton de verrouillage du menu, indicateur de niveau
Capacité 3 kg
Type d’affichage Écran LCD graphique TFT, affichage graphique couleur WQVGA avec luminosité contrôlée par l’utilisateur
Précision affichage 0,500000 g
Comprend USB, RS232, couvercle de protection, adaptateur secteur (batterie rechargeable non incluse)
Linéarité 0,100000 g
Matériau Plateforme en acier inoxydable
Modèle R71MD3EU-M
Dimensions (L x l) 420,00 x 280,00 mm
Dimensions (L x l x H) 420,00 x 280,00 x 114,000 mm
Longueur (impériale) 16,50 in
Longueur (métrique) 420,00 mm
Longueur (métrique) du bac 280 mm
Largeur (impériale) 11,00 in
Largeur (métrique) 280,00 mm
Largeur (métrique) du bac 280 mm
Hauteur (impériale) 4,50 in
Hauteur (métrique) 114,000 mm
Profondeur (impériale) 16,50 in
Profondeur (métrique) 420,00 mm
Alimentation électrique Alimentation universelle 100/240 VCA 50/60 Hz, batterie au lithium rechargeable (en option)