Learn More
Ohaus™ Balance de paillasse Rangertrade; 7000
Code produit 15663844 Tous les produits Ohaus Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
15 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
15663844 15 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15663844 Fournisseur Ohaus™ Code fournisseur 30088846
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Dotée d’une haute résolution, d’un grand affichage, de nombreux modes d’application et options de connectivité, d’une grande mémoire.
ulliCaractéristiques avancées pour la pesée industrielle de niveau supérieur/liliLes performances rapides et la conformité légale pour les certifications commerciales garantissent des résultats précis/liliLa conception industrielle et modulaire robuste permet une utilisation flexible et intensive/liliLogiciel SmarTexttrade; de pointe/liliConnectivité standard avec options flexibles/liliModèles d’impression/li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autonomie de la batterie 12 heures d’utilisation avec batterie rechargeable
Étalonnage Non applicable
Type de connexion USB (inclus), RS232 (inclus), 2ème RS232 (disponible en tant qu’accessoire), Ethernet (disponible en tant qu’accessoire)
Structure Conception modulaire, boîtier moulé sous pression, plateforme amovible en acier inox, crochet de pesée intégré, bouton de verrouillage du menu, indicateur de niveau
Capacité 15 kg
Type d’affichage Écran LCD graphique TFT, affichage graphique couleur WQVGA avec luminosité contrôlée par l’utilisateur
Précision affichage 0,200000 g
Comprend USB, RS232, couvercle de protection, adaptateur secteur (batterie rechargeable non incluse)
Linéarité 0,400000 g
Matériau Plateforme en acier inoxydable
Modèle R71MD15-EU
Dimensions (L x l) 467,00 x 377,00 mm
Dimensions (L x l x H) 467,00 x 377,00 x 128,000 mm
Longueur (impériale) 18,40 in
Longueur (métrique) 467,00 mm
Longueur (métrique) du bac 311 mm
Largeur (impériale) 14,90 in
Largeur (métrique) 377,00 mm
Largeur (métrique) du bac 377 mm
Hauteur (impériale) 5,00 in
Hauteur (métrique) 128,000 mm
Profondeur (impériale) 18,40 in
Profondeur (métrique) 467,00 mm
Alimentation électrique Alimentation universelle 100/240 VCA 50/60 Hz, batterie au lithium rechargeable (en option)