Learn More
Ohaus™ Balance de comptage compacte Ranger Count 3000
Code produit 13465119 Tous les produits Ohaus Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
6 kg
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
13465119 6 kg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 13465119 Fournisseur Ohaus™ Code fournisseur 30031784
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La Ranger Count 3000 polyvalente dispose de toutes les capacités nécessaires pour produire rapidement des résultats précis pour une grande variété d'applications. Équipée de fonctions de pesée, de comptage des pièces, de comptage de contrôle et d'accumulation.
La Ranger Count 3000 polyvalente dispose de toutes les capacités nécessaires pour produire rapidement des résultats précis pour une grande variété d’applications. Équipée de fonctions de pesée, de comptage des pièces, de comptage de contrôle et d’accumulation, la Ranger Count 3000 est la balance idéale pour répondre à de nombreux besoins industriels en matière de comptage. Portative et équipée d’une batterie rechargeable, cette balance est un plus dans chaque coin de l’usine et est équipée de fonctions et de fonctionnalités qui élèvent la Ranger Count 3000 à une classe à part
Performances de comptage et de pesée précises grâce à la bibliothèque à 30 éléments
La balance de comptage la plus conviviale du marché
Sa stabilisation rapide offre une capacité de traitement inégalée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Interface d’automatisation RS232 intégré, 2ème plateau en option, 2ème RS232 en option, USB, Ethernet
Autonomie de la batterie 210 heures avec batterie rechargeable
Type de batterie Rechargeable au plomb-acide
Étalonnage Externe
Certifications/Conformité FCC, partie 15, classe A ; EN 61326-1:2006 (Classe B)
Type de connexion Ethernet (disponible en tant qu’accessoire) USB (disponible en tant qu’accessoire) RS232 (inclus) 2ème RS232 (disponible en tant qu’accessoire)
Structure Boîtier en ABS, plateforme en acier inox, pavé numérique, bouton de verrouillage du menu, indicateur de niveau initial, poignée de transport
Capacité 6 kg
Type d’affichage Écran LCD à 3 fenêtres avec rétroéclairage blanc, 6 chiffres, 7 segments
Précision affichage 0,200000 g
Type de clavier Mécanique
Linéarité 0,400000 g
Modèle RC31P6
Reproductibilité 0,400000 g
Résolution 1:30000
Temps de stabilisation 1 s
Température (métrique) en fonctionnement -10°C à +40°C
Type Balance de comptage compacte polyvalente Ranger™ Count 3000
Modes de pesée kg, lb, g, oz, lb:oz
Dimensions (L x l) 311,00 x 327,00 mm
Dimensions (L x l x H) 327 × 311 × 117 mm
Longueur (impériale) 12,20 in
Longueur (métrique) 311,00 mm
Longueur (métrique) du bac 225 mm
Largeur (impériale) 12,90 in
Largeur (métrique) 327,00 mm
Largeur (métrique) du bac 300 mm
Hauteur (impériale) 4,60 in
Hauteur (métrique) 117,000 mm
Profondeur (impériale) 12,20 in
Profondeur (métrique) 311,00 mm
Poids (métrique) 4,2 kg
Alimentation électrique 100/240 VCA 50/60 Hz
Tension 100/240 V
Fréquence 50/60 Hz