Learn More
OHAUS™ Ranger™ Compte 4000
Code produit 15503893 Tous les produits Ohaus Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
3,00 kg
6,00 kg
15,00 kg
30,00 kg
Modèle:
RC41M15
RC41M15-M
RC41M3
RC41M3-M
RC41M30-M
RC41M6-M
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Modèle Conditionnement
15503893 3,00 kg RC41M3 1 pièce
15503903 15,00 kg RC41M15-M 1 pièce
15513893 15,00 kg RC41M15 1 pièce
15513903 30,00 kg RC41M30-M 1 pièce
15583893 3,00 kg RC41M3-M 1 pièce
15593893 6,00 kg RC41M6-M 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15503893 Fournisseur OHAUS™ Code fournisseur 30231102
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    610.00€
    440.84€ / 1 pièces
    Économisez 169.16€
    27% de réduction
 Article restreint
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La balance OHAUS™ Ranger™ Count 4000 est idéale pour les tâches de comptage industrielles difficiles qui nécessitent durabilité et précision. Cette balance est équipée des fonctions de pesée, de comptage des pièces, de comptage de contrôle et
ulliUn boîtier en métal robuste et des pieds en caoutchouc antidérapants assurent la protection, la stabilité et la longue durée de vie du produit nécessaires pour les pesées industrielles difficiles/liliDes performances de pesée et de comptage précises sont garanties grâce à une résolution de comptage interne de 1:1 500 000 et un logiciel d’optimisation automatique qui permettent de limiter les erreurs/liliFacile à utiliser avec le logiciel SmarTexttrade;, un affichage de comptage central et des touches Sample (échantillon) et Tare dédiées/li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autonomie de la batterie 210 heures avec batterie rechargeable
Type de connexion Port de communication facile d’accès, comprenant RS232 standard (inclus) et RS232 secondaire, USB ou Ethernet (accessoires vendus séparément)
Structure Boîtier en aluminium moulé robuste, plateforme en acier inox
Capacité 3,00 kg
Type d’affichage LCD rétroéclairé à 3 fenêtres, 3 LED de pesée de contrôle couleur
Précision affichage 0,100000 g
Linéarité 0,200000 g
Modèle RC41M3
Reproductibilité 0,200000 g
Température (métrique) en fonctionnement -10°C à +40°C
Modes de pesée Gramme, kilogramme, livre, once, livre:once
Dimensions (L x l x H) 327 x 315 x 122 mm
Poids (métrique) 15,500 kg